Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 621,00 |
Über diesen Artikel
€ 621,00
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Im Renilla-Luciferase-Assay wird eine spezielle Pufferformulierung verwendet, um zuverlässige, lineare Messungen der Renilla-Luciferase-Aktivität mit minimalem autolumineszierendem Hintergrund und optimaler Sensitivität zu erzielen. Bei diesem Flash-Type Lumineszenz-Assay muss das Signal umgehend nach Zugabe der Arbeitslösung zur Probe gemessen werden. Das Lumineszenzsignal zerfällt innerhalb von ca. 2 Minuten Reaktionszeit, doch die Halbwertzeit des Signals kann abhängig von der Luciferase-Expression variieren.
Application
Zellsignalwege
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Preparation Note
Other Notes
2) Renilla-Luciferase-Assaypuffer 2.0 (CS224583): 100 ml
3) Aquaphile Coelenterazin (CS224584): 1X, 4 mg
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -10 to -25°C |
Lagerklasse
Artikel
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.