Fortfahren mit
SCT152
Glühwürmchen-/Renilla-Dual-Luciferase-Assay
Flash-type dual luciferase assay that allows measurement of both Firefly and Renilla luciferase activity in the same sample with high sensitivity and linearity.
Synonym(e):
Firefly Luciferase Assay, Dual Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352207
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Glühwürmchen-Luciferase wird häufig als Reporter zum Untersuchen der Genregulierung und -funktion sowie für Arzneimittelscreenings eingesetzt. Es handelt sich hierbei aufgrund der fehlenden endogenen Luciferase-Aktivität in Säugetierzellen und -gewebe um einen Genreporter mit hoher Sensitivität. Renilla-Luciferase wird in-vitro und in-vivo als Reportergen zum Untersuchen der Genregulierung und -funktion verwendet. Sie wird häufig in transkriptionalen Multiplex-Reporterassays oder als normalisierende Transfektionskontrolle für Glühwürmchen-Luciferase-Assays verwendet.
Der Glühwürmchen-/Renilla-Dual-Luciferase-Assay ermöglicht die Messung der Glühwürmchen- und Renilla-Luciferase-Aktivität in der gleichen Probe mit hoher Sensitivität und Linearität. Zunächst wird die Glühwürmchen-Luciferase-Aktivität gemessen, dann wird Renilla-Luciferase-Assaypuffer 2.0 zugegeben, um die Aktivität der Glühwürmchen-Luciferase zu dämpfen und gleichzeitig die Renilla-Luciferase-Aktivität zu messen. Renilla-Luciferase-Assaypuffer 2.0 dämpft die Glühwürmchen-Luciferase-Aktivität auf das Niveau von untransfizierten Zellen, wodurch die sequenzielle Messung der Glühwürmchen- und Renilla-Luciferase-Aktivität in der gleichen Probe ermöglicht wird. Bei diesem Flash-Type-Assay muss die Lumineszenz umgehend nach Zugabe der Detektionsreagenzien zur Luciferase-Probe gemessen werden. Das Glühwürmchen-Signal zerfällt innerhalb von ca. 12 Minuten, und das Renilla-Signal innerhalb von ca. 2 Minuten, was jedoch je nach Enzymgehalt variieren kann.
Application
Der Flash-Type Dual-Luciferase-Assay ermöglicht die Messung der Glühwürmchen- und Renilla-Luciferase-Aktivität in der gleichen Probe mit hoher Sensitivität und Linearität.
Forschungskategorie
Zellsignalwege
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Glühwürmchen-Luciferase-Assay
Physical form
Flüssig
Preparation Note
Den Glühwürmchen-/Renilla-Dual-Luciferase-Assay bei -80 °C aufbewahren. Glühwürmchen- und Renilla-Assaypuffer sind bei -80 °C ab Empfangsdatum mindestens sechs Monate haltbar. Die anderen Komponenten sind bei maximal -20 °C ab Empfangsdatum mindestens sechs Monate haltbar. Die Kitkomponenten und Stammlösungen von D-Luciferin und Aquaphile Coelenterazin in Wasser sind mindestens 5 Einfrier-/Auftauzyklen lang haltbar.
Other Notes
1) 1X Passiver Luciferase-Lysepuffer 2.0 (CS224514): 15 ml
2) Glühwürmchen-Luciferase-Assaypuffer 2.0 (CS224591): 15 ml
3) D-Luciferin (CS224551): 3 x 1 mg
4) Renilla-Luciferase-Assaypuffer 2.0 (CS224580): 15 ml
5) Aquaphile Coelenterazin (CS224581): 3 x 200 µg
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT154SCT151SCT153
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-65 to -96°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
Lagerklasse
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What volume of reagent, how many assays from one kit, what plates are needed and how is assay run? - very little information currently on webpage.
    1 answer
    1. The SCT152 kit is sufficient for approximately 150 reactions. Here is the data sheet: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/815/113/sct152ds.pdf
      Helpful?
  2. How many reactions is it designed for?
    1 answer
    1. This kit includes a several components, including 3 x 200 ug Aquaphile Coelenterazine. Each 200 ug vial is sufficient to perform 50 tests when used as directed. Please see the link below to review the kit protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/815/113/sct152ds.pdf