Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 497,00 |
Über diesen Artikel
€ 497,00
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Der Glühwürmchen-Luciferase-Assay (lyophylisiert) wurde zur einfachen und effizienten Quantifizierung der Reporterenzymaktivität von Glühwürmchen-Luciferase aus kultivierten Zellen mit hoher Sensitivität und Linearität entwickelt. Der Glühwürmchen-Assaypuffer ist praktischerweise als lyophilisiertes Pulver verpackt, das bei Umgebungstemperatur geliefert und statt bei –80 °C bei –20 °C aufbewahrt werden kann. Dieser Flash-Type-Lumineszenz-Assay verfügt über eine Halbwertszeit von ca. 12 Minuten.
Application
Zellsignalwege
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Preparation Note
Other Notes
2) Glühwürmchen-Luciferase-Assaypuffer (lyophilisiert) (CS224526): 1000 Assays
3) D-Luciferin (CS224519): 2 x 10 mg
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent | detection method chemiluminescent |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C |
Lagerklasse
Artikel
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.