Fortfahren mit
SCT150
Glühwürmchen-Luciferase-HTS-Assay
Glow-type luciferase assay for the quantification of firefly luciferase gene expression in mammalian cells with signal half-life of about 3 hours
Synonym(e):
Firefly Luciferase Assay, Bioluminescent Assay
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 683,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352207
Technique(s):
cell based assay: suitable
Storage temp.:
-65 to -96°C
Detection method:
chemiluminescent
Shipped in:
ambient
€ 683,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Glühwürmchen-Luciferase wird häufig als Reporter zum Untersuchen der Genregulierung und -funktion sowie für Arzneimittelscreenings eingesetzt. Es handelt sich hierbei aufgrund der fehlenden endogenen Luciferase-Aktivität in Säugetierzellen und -gewebe um einen Genreporter mit hoher Sensitivität. Glühwürmchen-Luciferase ist ein 62.000-Da-Protein, das als Monomer aktiv ist und für dessen Aktivität keine Weiterverarbeitung erforderlich ist. Das Enzym katalysiert die ATP-abhängige Oxidation von D-Luciferin zu Oxyluciferin, wodurch eine Lichtemission bei 560 nm generiert wird. Die durch die Reaktion erzeugte Lichtemission ist direkt proportional mit der Anzahl der Luciferase-Enzymmoleküle.
Die durch die Reaktion erzeugte Lichtproduktion führt jedoch zur Bildung von suizidalem Adenyl-Oxyluciferin an der Enzymoberfläche. So entsteht eine sehr kurze Halbwertszeit der Lichtemission mit einer Flash-Kinetik. Der Glühwürmchen-Luciferase-HTS-Assay wurde als proprietäres Gemisch von Substanzen entwickelt, welche die enzymatische Reaktion modifizieren, um ein langanhaltendes Signal (Dauerleuchten) zu erzeugen, indem sie die Bildung von Adenyl-Oxyluciferin an der Enzymoberfläche verhindern. Es handelt sich um ein homogenes, hochempfindliches Glühwürmchen-Luciferase-Reporter-Gen-Assay-Kit zur Quantifizierung der Glühwürmchen-Luciferase-Expression in Säugetierzellen mit einer Signalhalbwertszeit von ca. 3 Stunden (Abbildung 2). Luciferase-Tests vom Glow-Typ weisen im Vergleich zu Flash-Typ-Assays ein geringeres Lumineszenzsignal auf. Die Sensitivität und Nachweisgrenze des Assays hängt von den Luciferase-Expressionsgraden in Ihrem experimentellen System sowie von der Luminometerempfindlichkeit ab.
Application
Forschungskategorie
Zellsignalwege
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Glow-Typ-Luciferase-Assay zur Quantifizierung der Glühwürmchen-Luciferase-Genexpression in Säugetierzellen mit einer Signalhalbwertszeit von etwa 3 Stunden
Glühwürmchen-Luciferase-Assay
Physical form
Flüssig
Preparation Note
Den Glühwürmchen-Luciferase-HTS-Assay bei -80 °C aufbewahren. Die Kit-Komponenten sind mindestens sechs Monate ab Empfangsdatum haltbar, wenn sie gemäß den Empfehlungen gelagert werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
1) Assay-Puffer (CS224524): 1 x 100 ml
2) D-Luciferin (CS224523): 1 x 25 mg
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT151SCT154SCT152
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Firefly luciferase is a sensitive reporter for gene studies due to its absence in mammalian cells or tissues.