Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Die BioTracker Synapsenfarbstoffe sind eine Reihe von fluoreszierenden kationischen Styryl-Farbstoffen, die zum Beobachten der synaptischen Aktivität an neuromuskulären Endplatten oder Synapsen entwickelt wurden. Diese Farbstoffe weisen in der Regel ein lipophiles und ein hoch hydrophiles Ende auf. In Gegenwart von Zellen oder Gewebepräparaten verteilen sich die Farbstoffe zwischen der wässrigen Phase, in der die Farbstoffe praktisch nicht fluoreszierend sind und der äußeren Hälfte der Zelloberflächenmembran, wo die Farbstoffe ihr lipophiles Ende in die Membran einführen und intensiv fluoreszieren. Während der Endozytose nach der Nervenstimulation werden die Farbstoffe in den Vesikeln festgehalten. Demnach ist das fluoreszierende Signal nach dem Abwaschen der Farbstoffe von der Zelloberfläche proportional zur Anzahl der neu gebildeten Vesikel. Während der Exozytose werden die Farbstoffe dann neben Neurotransmittern von den Vesikeln freigesetzt, wodurch das fluoreszierende Signal verstärkt werden. Daher spiegelt die veränderte Fluoreszenzintensität den Grad der Endozytose/Exozytose oder der synaptischen Aktivität wieder.
BioTracker 640 Synapsenfarbstoff, rot C2M(FM5-95), ist eine rot fluoreszierende Sonde zum Beobachten der synaptischen Vesikel. Der Farbstoff ist etwas stärker wasserlöslich als BioTracker 640 Synapsenfarbstoff, rot C2(FM4-64).
Spektrale Eigenschaften
Extinktion (Membranen): ~510 nm
Emission (Membranen): 750 nm.
BioTracker 640 Synapsenfarbstoff, rot C2M(FM5-95), ist eine rot fluoreszierende Sonde zum Beobachten der synaptischen Vesikel. Der Farbstoff ist etwas stärker wasserlöslich als BioTracker 640 Synapsenfarbstoff, rot C2(FM4-64).
Spektrale Eigenschaften
Extinktion (Membranen): ~510 nm
Emission (Membranen): 750 nm.
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Farbstoff für lebende Zellen
Synapsenfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen zum Nachweis der neuronalen synaptischen Aktivität an neuromuskulären Endplatten und Synapsen.
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker 640 Synapsenfarbstoff, rot C2M(FM5-95), lichtgeschützt bei 2–8 °C aufbewahren. Stammlösungen können auf 10 mM präpariert und bei 4 °C oder -20 °C mindestens sechs Monate aufbewahrt werden.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion (Membranen): ~510 nm
Emission (Membranen): 750 nm.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c