Merck
SCT127
Sigma-Aldrich
BioTracker 640 Synapsenfarbstoff, rot C2(FM4-64)
Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
cell based assay: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Die BioTracker Synapsenfarbstoffe sind eine Reihe von fluoreszierenden kationischen Styryl-Farbstoffen, die zum Beobachten der synaptischen Aktivität an neuromuskulären Endplatten oder Synapsen entwickelt wurden. Diese Farbstoffe weisen in der Regel ein lipophiles und ein hoch hydrophiles Ende auf. In Gegenwart von Zellen oder Gewebepräparaten verteilen sich die Farbstoffe zwischen der wässrigen Phase, in der die Farbstoffe praktisch nicht fluoreszierend sind und der äußeren Hälfte der Zelloberflächenmembran, wo die Farbstoffe ihr lipophiles Ende in die Membran einführen und intensiv fluoreszieren. Während der Endozytose nach der Nervenstimulation werden die Farbstoffe in den Vesikeln festgehalten. Demnach ist das fluoreszierende Signal nach dem Abwaschen der Farbstoffe von der Zelloberfläche proportional zur Anzahl der neu gebildeten Vesikel. Während der Exozytose werden die Farbstoffe dann neben Neurotransmittern von den Vesikeln freigesetzt, wodurch das fluoreszierende Signal verstärkt werden. Daher spiegelt die veränderte Fluoreszenzintensität den Grad der Endozytose/Exozytose oder der synaptischen Aktivität wieder.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion(Membranen): ~510 nm
Emission (Membranen): 750 nm.
Anwendung
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Synapsenfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen zum Nachweis der neuronalen synaptischen Aktivität an neuromuskulären Endplatten und Synapsen.
Qualität
Spektrale Eigenschaften
Extinktion (Membranen): ~510 nm
Emission (Membranen): 750 nm.
Physikalische Form
Lyophilisiert
Lagerung und Haltbarkeit
BioTracker 640 Synapsenfarbstoff, rot C2(FM4-64), lichtgeschützt bei 2–8 °C aufbewahren. Stammlösungen können auf 10 mM präpariert und bei 4 °C oder -20 °C mindestens sechs Monate aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Questions
  1. BioTracker 640 Red C2(FM4-64)シナプス色素でシナプス小胞を染色する操作手順を教えていただきたいです。
    1 answer
    1. Below is a link to the product bulletin, which contains the assay protocol.
      https://www.emdmillipore.com/product/BioTracker-640-Red-C2FM4-64-Synaptic-Dye,MM_NF-SCT127#documentation