Fortfahren mit
SCT123
GelRed® Nukleinsäuren-Färbemittel 10.000X in Wasser
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Synonym(e):
Fluorescent DNA gel stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 162,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
41105321
€ 162,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
technique(s)
PCR: suitable
solubility
water: soluble
suitability
suitable for nucleic acid staining
detection method
fluorometric
General description
GelRed ist ein empfindlicher, stabiler und umweltfreundlicher fluoreszierender Nukleinsäuren-Farbstoff, der als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde. GelRed und EtBr verfügen über nahezu das gleiche Spektrum (Abbildung 1), sodass EtBr direkt durch GelRed ersetzt werden kann, ohne das bestehende Bildgebungssystem wechseln zu müssen. Darüber hinaus weist GelRed eine deutlich höhere Sensitivität auf als EtBr (Abbildung 2).
Der Farbstoff ist selbst in weitaus höheren Konzentrationen als der bei Gelfärbungen verwendeten Arbeitskonzentrationen nicht zytotoxisch und nicht mutagen. GelRed hat die Umweltschutzprüfungen gemäß CCR Title 22 Hazardous Waste Characterization (Charakterisierung von gefährlichen Abfällen) bestanden und wurde demnach nicht als gefährlicher Abfall eingestuft.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (302 oder 312 nm)
Emission: Ethidiumbromid, SYBR oder GelStar-Filter
Application
Forschungskategorie
Zellkultur
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
GelRed ist ein fluoreszierendes Nukleinsäuren-Färbemittel, das als Ersatz für das hochtoxische Ethidiumbromid (EtBr) zum Färben von dsDNA, ssDNA oder RNA in Agarosegelen oder Polyacrylamid-Gelen entwickelt wurde.
Nukleinsäurenachweis
Physical form
Flüssig
Preparation Note
GelRed ist ein sehr stabiler Farbstoff. GelRed lichtgeschützt bei Raumtemperatur aufbewahren. Bei niedrigeren Temperaturen kann es zu einer Ausfällung des Farbstoffs kommen, wodurch das Signal bzw. die Erscheinung des Präzipitats auf der Geloberfläche geschwächt wird. In diesem Fall die Lösung zwei Minuten lang auf 45 bis 50 °C erwärmen und vortexen. Vor Licht schützen.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: Standard-Transilluminator (302 oder 312 nm)
Emission: Ethidiumbromid, SYBR oder GelStar-Filter
Legal Information
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT121SCT122SCT125
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Verwandter Inhalt
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Werkzeuge für die Plasmidpräparation, in vitro Transkription, mRNA-Reinigung und LNP-Formulierung in der mRNA-basierten Impfstoff- und Therapieentwicklung.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I would like to use GelRed to visualize DNA-protein binding but the dye cannot be in excess of DNA. Therefore, for accurate calculations, what is the molarity of the 10000x stock solution?
    1 answer
    1. The concentration of dye in 10,000X GelRed is approximately 10 mM.
      Helpful?
  2. Hello, I want to order this DNA dye (GelRed® Nucleic Acid Stain 10000X Water, SKU: SCT123). Because I need it to stain the complex of DNA and proteins, if there is SDS in the dye, it won't work. So, I ask you a question. Does this dye contain any SDS?
    1 answer
    1. This product does not contain SDS.