Fortfahren mit
SCT059
BioTracker TiY-Farbstoff für lebende Zellen
Live cell imaging probe for identifying tumor initiating cells (TICs) in a variety of epithelial cancers, including lung cancer. The TiY probe binds to vimentin expressed in TICs.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
Vimentin ist ein Intermediärfilament-Protein, das in den von der epithelial-mesenchymale Transition (EMT) betroffenen Zellen hochreguliert wird, und somit ein häufig verwendeter EMT-Marker. Tumor Initiating Cells (TIC) wurden mit Rezidiven und Metastasen verschiedener Epithelkarzinome, einschließlich Lungenkrebs, in Verbindung gebracht.
BioTracker TiY Vimentin ist ein Fluoreszenzfarbstoff für lebende Zellen, der selektiv TIC über differenzierten Tumorzellen oder normalen Zellen färbt. TiY kann für die Visualisierung und Anreicherung von funktional aktiven TIC aus Patiententumoren verwendet werden. TiY weist eine bessere Selektivität für tumorfördernde Zellen auf als ein CD166-Antikörper und eignet sich für die auf TiY-Färbung basierende Zellsortierung von TIC in verschiedenen Krebsarten (Krebs in Lunge, ZNS, Melanom, Brust, Nieren, Eierstock, Kolon und Prostata). In hohen Konzentrationen zeigt TiY selektiv Anti-TIC-Aktivität über Nicht-TIC-Zellen und normalen Gewebezellen auf.
SpektraleEigenschaften
Extinktion: 553 nm
Emission: 573 nm
Literatur
Lee Y et al. Identification of Tumor Initiating Cells with a Small-Molecule Fluorescent Probe by Using Vimentin as a Biomarker. Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Mar 5;57(11):2851-2854.
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Sonde für die Bildgebung lebender Zellen zur Identifizierung von Krebsstammzellen (Tumor Initiating Cells, TIC) in verschiedenen Epithelkarzinomen, einschließlich Lungenkrebs. Die TiY-Sonde bindet an das in den TIC exprimierte Vimentin.
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
Den BioTracker TiY Vimentin-Farbstoff für lebende Zellen bei -20 °C mit einem Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Reinheit: ≥ 9 8% bestätigt mittels HNMR, LC-MS, HPLC und Elementaranalyse
Molmasse: 541,87 g/mol
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT047SCT063SCT053
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (LC/MS), ≥98% (HPLC), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c