Fortfahren mit
SCT047
BioTracker Cystine-FITC Farbstoff für lebende Zellen
Live cell imaging dye that measures cystine uptake at the single cell level used to detect glutathione (GSH) synthesis, reactive oxygen species (ROS) detoxification, T-cell activation and B-cell development.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Die Aufnahme von Cystin ermöglicht die Akkumulation von Cystein, das für die Glutathionsynthese und die Entgiftung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) erforderlich ist. Nach der Aufnahme von Cystin in das Zytoplasma führt die reduzierende intrazelluläre Umgebung zu einer Aufspaltung eines Cystinmoleküls in zwei Cysteinmoleküle. Eine Schlüsselfunktion von Cystein ist die Aufrechterhaltung der zellulären Glutathion-Pools (GSH). Die Aufnahme von Cystin ist auch für die Aktivierung von T-Zellen und die Entwicklung von B-Zellen erforderlich.
Der BioTracker Cystine-FITC Farbstoff ist eine grün fluoreszierende Bildgebungssonde für lebende Zellen, die die Aufnahme von Cystin auf Einzelzellebene misst. Die Sonde wurde zur Messung der T-Zell-Aktivierung mit herkömmlichen und bildgebenden Durchflusszytometrie-Methoden verwendet.
Spektrale Eigenschaften
Absorption: 450 nm
Emission: 525 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung in lebenden Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker Cystine-FITC Farbstoff für lebende Zellen bei -20 °C trocken und vor Licht geschützt aufbewahren
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit der Inhalt sich am Boden des Fläschchens sammelt, bevor es geöffnet wird.
Analysis Note
Reinheit: ≥ 98 % bestätigt durch HNMR, LC-MS und HPLC und Elementaranalyse
Molare Masse: 625,65 g/mol
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT046SCT044SCT059
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (LC/MS), ≥98% (HPLC), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. How should I dissolve the reagent when I want to add it to the cell experiment?
    1 answer
    1. The following protocol is recommended:
      1. Before opening the vial, spin down the solid to the bottom by a
      microcentrifuge or by a desktop centrifuge.
      2. Warm the vial to room temperature and add DMSO to prepare a
      1000X stock solution of 1-5 mM (freeze aliquots at -20°C).
      3. Dilute in cell culture media at a final concentration of 1-5 µM and add
      to cells in culture. Incubate at 37°C for 20-45 minutes.
      4. Wash cells with PBS buffer before imaging.