Fortfahren mit
SCT063
BioTracker-Si-DMA-Lebendzellfarbstoff, Singulett-Sauerstoff
Live cell imaging dye for singlet oxygen (1O2) localized to mitochondria. Singlet oxygen is important in the field of cancer therapy, photodynamic medicine and other skin treatments.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 370,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 370,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
General description
Singulett-Sauerstoff (1O2) ist eine der reaktiven Sauerstoffarten (ROS). Singulett-Sauerstoff ist aufgrund seines sehr starken Oxidationspotenzials eine Ursache für Flecken und Falten der Haut. Die Reaktivität von Singulett-Sauerstoff kann jedoch, sofern kontrolliert, für die Therapie verwendet werden. Im Bereich der Krebsforschung und -therapie wird Singulett-Sauerstoff für die photodynamische Therapie (PDT) verwendet, eine neue Krebsbehandlung mit Photobestrahlung und Photosensibilisatoren.
Der Singulett-Sauerstoff-Lebendzellfarbstoff BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-Si-DMA ist eine neuartige, fernrot fluoreszierende Sonde, die als reaktive Stelle für Chromophor bzw. Singulett-Sauerstoff aus silikonhaltigen Rhodamin- bzw. Anthracenelementen besteht. Wenn Singulett-Sauerstoff vorhanden ist, erhöht sich die Fluoreszenz des BioTracker-Si-DMA-Lebendzellfarbstoffs aufgrund der Endoperoxidbildung am Anthracenelement um das 17-Fache. Der Farbstoff ist hochselektiv für Singulett-Sauerstoff aus sieben verschiedenen reaktiven Sauerstoffarten (1O2-, O2-, H2O2, HOCL-, RCO-, OH-, NO). Unter drei verschiedenen intrazellulären Photosensibilisatoren erkennt der BioTracker-Si-DMA selektiv den 1O2, der durch das in Mitochondrien lokalisierte Protoporphyrin IX erzeugt wird, welches wiederum durch 5-Aminolävulinsäure gewonnen wird. Andererseits konnten gegen Mitochondrien gerichtete KillerRed- und lysosomale Porphyrine keine Fluoreszenzänderung im Farbstoff induzieren.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 640 nm
Emission: 670 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Lebendzellbildgebungsfarbstoff für Singulett-Sauerstoff (1O2), lokalisiert an Mitochondrien. Singulett-Sauerstoff ist im Bereich der Krebstherapie, der photodynamischen Medizin und anderer Hautbehandlungen wichtig.
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
Den BioTracker-Si-DMA-Singulett-Sauerstoff-Lebendzellfarbstoff bei 0-5 °C mit Trockenmittel und lichtgeschützt lagern.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Reinheit: ≥ 98 % bestätigt mittels HNMR, LC-MS, HPLC sowie Elementaranalyse
Molare Masse: 513,77 g/mol
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT053SCT044SCT045
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (LC/MS), ≥98% (HPLC), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
assay
≥98% (H-NMR), ≥98% (HPLC), ≥98% (LC/MS), ≥98% (elemental analysis)
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sooyeon Kim et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(33), 11707-11715 (2014-07-31)
Singlet oxygen ((1)O2), molecular oxygen in the lowest excited state, has a critical role in the cell-killing mechanism of photodynamic therapy (PDT). Although (1)O2 phosphorescence measurement has been mainly used to monitor (1)O2 formation during PDT, its intensity is far