Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 x 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 314,00 |
Über diesen Artikel
€ 314,00
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
BioTracker Mitochondrienfarbstoffe sind fluorogene Farbstoffe zum Färben der Mitochondrien in lebenden Zellen. Die Farbstoffe sind membranpermeabel und nach der Anlagerung in der Mitochondrienmembran hell fluoreszierend. Die Färbung geht verloren, sobald die Mitochondrien während des Zelltods depolarisiert werden, wodurch die Überwachung der Zellviabilität ermöglicht wird.
BioTracker 633 Mitochondrienfarbstoff, rot, kann mithilfe des roten Cy5-Kanals nachgewiesen werden. Die Fluoreszenz ist abhängig vom mitochondrialen Membranpotenzial und der Farbstoff kann verwendet werden, um das mitochondriale Membranpotenzial in Zellen während der Apoptose zu überwachen.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 622 nm
Emission: 648 nm
Application
Zellbildgebung
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Analysis Note
Extinktion: 622 nm
Emission: 648 nm
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health. | description Live cell imaging mitochondrial dye that stains the membrane of mitochondria used to detect cell viability, metabolic activity and overall cell health. | description Live cell imaging red nuclear staining dye with greater photostability than traditional blue fluorescent nuclear stains such as DAPI and Hoechst 33342. | description Live cell imaging synaptic dye that detects neural synaptic activitiy at neuromuscular junctions and synapses. |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in wet ice |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?