This has a maximum emission at 609 nm, and excitation 590nm
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Der BioTracker 609 Rote Ca2+ AM Farbstoff ist ein rot fluoreszierender Kalziumindikator für lebende Zellen. Die Fluoreszenzintensität dieser Fluoreszenzsonde ändert sich reversibel je nach Ca2+ Konzentration. Er weist eine rote Fluoreszenz mit einem Emissionsmaximum bei 609 nm auf (Anregung 590 nm) und eignet sich für den Nachweis von Kalziumionen im mikromolaren bis submikromolaren Bereich. Der Farbstoff wird durch intrazelluläre Esterasen hydrolysiert, wodurch er löslich wird und sich gleichmäßig im Zytoplasma verteilt. Diese Eigenschaft ermöglicht die Erkennung von Veränderungen der intrazellulären Kalziumkonzentration mit einer höheren Genauigkeit als bei anderen Kalziumindikatoren.
Spektrale Eigenschaften
Absorption: 595 nm
Emission: 609 nm
Preparation Note
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit der Inhalt sich am Boden des Fläschchens sammelt, bevor es geöffnet wird.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
1202.4 °F
flash_point_c
650.2 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCT021 | 04054839545542 |
-
please provide the excitation and emission spectra of BioTracker 609 Ca dye
1 answer-
Helpful?
-
-
HOW LONG IS THE DYE STABLE AND HOW LONG CAN I MONITOR THE DYE UNDER THE MICROSCOPE?
1 answer-
This has not been determined. As with most fluorescent dyes, it will fade over time. See the link below. This reference may offer additional helpful information.
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.12.15.472742v1.full.pdfHelpful?
-