Fortfahren mit
SCR005
Accutase Zellablösungslösung
A cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
Accutase cell detachment solution
Synonym(e):
Cell detachment solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Zellablösungslösung aus proteolytischen und kollagenolytischen Enzymen. Geeignet für die routinemäßige Zellablösung von Standard-Kunststoffmaterialien und haftbeschichteten Kunststoffmaterialien in Gewebekulturen, einschließlich SmartPlastic. ACCUTASE enthält keine Säuger- oder Bakterienprodukte.
Möglicherweise werden nicht alle Zell- und Gewebetypen gleichmäßig freigesetzt, weil das Reagens keine universellen proteolytischen Enzyme enthält. Typischerweise muss je nach Zelltyp und der Anzahl der Passagen eine Optimierung der Inkubationszeit und der Reagenskonzentration durchgeführt werden, um die bestmögliche Effektivität des Reagens zu erzielen.
ACCUTASE hat sich bei einer Vielzahl von Zelltypen wie den folgenden als wirksam erwiesen: Fibroblasten, Keratinozyten, vaskuläre Endothelzellen, Hepatozyten, vaskuläre glatte Muskelzellen, Hepatozytenvorläuferzellen, primäre neuronale Hühnerembryozellen, Knochenmarkstammzellen, adhärente CHO- und BHK-Zellen, Makrophagen, 293-Zellen, L929-Zellen, immortalisierte testikuläre Keimzellen aus Mäusen, 3T3-, Vero-, COS-, HeLa-, NT2- und MG63-Zellen, metastatische M24- und A375-Melanomzellen, U251- und D54-Gliomzellen, HT1080-Fibrosarkomzellen und Sf9-Insektenzellen.
Jede Charge der ACCUTASE wird auf Sterilität (mit der Membanfiltrationsmethode gemäß USP), enzymatische Aktivität (mit synthetischen chromogenen Tetrapeptiden) und die Ablösung der Zellen von den Kunstoffmaterialien für Gewebekultur geprüft.
Application
Zellablösung
1. ACCUTASE® bei Raumtemperatur auftauen.
2. Platte, Flasche oder Beads mit steriler PBS waschen.
3. 10 ml ACCUTASE pro 75-cm2-Oberfläche unter aseptischen Bedingungen in die Kulturplatte oder -flasche geben.
4. Kultur wieder in den Inkubator bei 37 °C stellen, bis sich die Zellen abgelöst haben (5-10 Minuten).
5. Zellen wie gewohnt zählen und passagieren. Es sind keine zusätzlichen Waschschritte oder Enzyminhibitoren erforderlich
Die optimalen Inkubationszeiten und Reagenskonzentrationen müssen vom Endanwender für jeden verwendeten Zell- bzw. Gewebetyp bestimmt werden.
Physical form
100 ml gebrauchsfertige gefrorene sterile Flüssigkeit. 1X ACCUTASE Enzyme in Dulbeccos PBS (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO4, 8 g/l NaCl und 1,15 g/l Na2HPO4) mit 0,5 mM EDTA·4Na und 3 mg/l Phenolrot.
Preparation Note
Haltbar bei Lagerung bei -20 °C. Das Verfallsdatum der Charge beachten. Es wird empfohlen, das Produkt nach Erhalt bei -20 °C aufzubewahren. Nach dem Auftauen kann ACCUTASE bis zu 2 Monate bei 4 °C gelagert werden. NICHT BEI RAUMTEMPERATUR AUFBEWAHREN
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6964SCR104A7089
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
input
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
-
input
-
input
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Liisa K Kanninen et al.
Experimental cell research, 341(2), 207-217 (2016-02-09)
Human hepatocytes are extensively needed in drug discovery and development. Stem cell-derived hepatocytes are expected to be an improved and continuous model of human liver to study drug candidates. Generation of endoderm-derived hepatocytes from human pluripotent stem cells (hPSCs), including
Lijian Shao et al.
Cell research, 19(3), 296-306 (2009-02-25)
Generation of induced pluripotent stem (iPS) cells from somatic cells has been achieved successfully by simultaneous viral transduction of defined reprogramming transcription factors (TFs). However, the process requires multiple viral vectors for gene delivery. As a result, generated iPS cells
HDAC1 regulates pluripotency and lineage specific transcriptional networks in embryonic and trophoblast stem cells.
Kidder B. L. & Palmer S.
Nucleic Acids Research null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCR00504053252267819
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Albuquerque, NM
    • Review 1
    • Votes 4
    4 out of 5 stars.
    Worth it for many cell lines
    Better than trypsin for many cell lines, especially those that are prone to aggregation during trypsinization. But, pricey - worth it if you work with many different lines (just use this rather than wondering trypsin or accutase for each) or just one or two that really clump/aggregate. The lyophilized version is significantly cheaper. Still wash cells to get rid of trypsin inhibitor etc. before accutase.
    Helpful?