Fortfahren mit
SCR104
Accutase®XL Lyophilisierte Accutase
AccutaseXL is a lyophilized form of Accutase with extended stability used for the routine detachment of cells from standard tissue culture plasticware
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Accutase ist eine Zellablösungslösung mit proteolytischen und kollagenolytischen Enzymen, die für die routinemäßige Ablösung von Zellen von Standardkunststoffgefäßen für die Gewebekultur und von adhäsionsbeschichteten Kunststoffgefäßen, einschließlich SmartPlastic, geeignet ist. Accutase ist ein direkter Ersatz für Trypsinlösung zur Zellablösung und erfordert keine Inaktivierung des Enzyms mit Serum. Accutase enthält keine von Säugetieren oder Bakterien abgeleiteten Produkte.
AccutaseXL ist eine lyophilisierte Form von Accutase mit erhöhter Stabilität. AccutaseXL ergibt nach der Rekonstituierung 500 ml einer vollständigen 1X Accutase-Lösung. Hinweis: Lesen Sie das detaillierte Rekonstitutionsprotokoll im Produktdatenblatt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Produktherkunft: Accutase wird aus einer nicht von Säugetieren stammenden (wirbellosen) Quelle gewonnen.
Application
Accutase hat sich bei einer Vielzahl von Zelltypen als wirksam erwiesen, darunter: Fibroblasten, Keratinozyten, vaskuläre Endothelzellen, Hepatozyten, vaskuläre glatte Muskelzellen, Vorläuferzellen von Hepatozyten, primäre neuronale Zellen von Kükenembryonen, Stammzellen aus dem Knochenmark, adhärente CHO- und BHK-Zellen, makrophagen, 293-Zellen, L929-Zellen, immortalisierte Maus-Hodenkeimzellen, 3T3-, Vero-, COS-, HeLa-, NT2-, MG63-, M24- und A375-Metastasen-Melanomzellen, Gliomzellen U251 und D54, HT1080-Fibrosarkomzellen und Sf9-Insektenzellen.
Physical form
1X Accutase-Enzyme in PBS von Dulbecco (0,2 g/l KCl, 0,2 g/l KH2PO4, 8 g/l NaCl und 1,15 g/l Na2HPO4) mit 0,5 mM EDTA4Na und 3 mg/l Phenolrot.
Preparation Note
Lyophilisierte AccutaseXL bei -20 °C bis zu 4 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Einmal in Wasser rekonstituiert, kann flüssige Accutase aliquotiert und bei -20 °C für 2 Jahre eingefroren oder für 2 Monate bei 4 °C gelagert werden. Es wird empfohlen, flüssiges Accutase über Nacht bei 4 °C oder in einem kalten Wasserbad aufzutauen.
Analysis Note
pH: 6,8–7,8
Aktivitäts-Assay: 500–20 Einheiten/ml (1 Einheit setzt 1 µMol pNA aus SUCR-pNA pro Minute bei 37 ˚C frei)
Funktionaler Assay: Zellablösungsassay
Legal Information
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCR005A6964SF006
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c