Fortfahren mit
SCM304
3dGRO® humanes Darmorganoid-Expansionsmedium
Complete serum-free organoid media for the expansion and long-term 3D culture of human intestinal colon organoids.
Synonym(e):
Colon Organoid Culture Media, Intestinal Organoid Culture Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
packaging
pkg of 50 mL
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
osmolality
350-375 mOsm
application(s)
cell analysis
General description
3dGRO® humanes Darmorganoid-Expansionsmedium ist ein gebrauchsfertiges, serumfreies Komplettmedium für die Expansion und Langzeitkultivierung von humanen Darmorganoiden. Das Medium wurde zur Verwendung mit 3dGRO® humanen Darmorganoiden aus iPSC (Katalognr. SCC300) validiert. Darmorganoide, die in dem Medium propagiert wurden, exprimieren darmspezifische Marker, einschließlich Hinterdarmmarker CFX2, α-Carbonanhydrase II (CA-II), α-Carbonanhydrase IV (CA-IV) und Becherzellmarker Mucin-2 und Mucin-5B.
Application
Serumfreie Organoidkomplettmedien für die Expansion und Langzeit-3D-Kultur von humanen Darmorganoiden.
Forschungskategorie:
  • Zellkultur
  • Stammzellenforschung
Preparation Note
Ab Empfang bei −20 °C lagern. Wenn Sie für den Gebrauch bereit sind, tauen Sie es über Nacht bei 2–8 °C auf. Nach dem Auftauen gründlich mischen. Sofort verwenden und bei 2–8 °C bis zu 1 Woche aufbewahren. Nicht wieder einfrieren. Nicht verwendete Aliquote können bis zum Verfallsdatum bei −20 °C gelagert werden.
Analysis Note
Aussehen (Farbe): klar/keine Partikel (rote Flüssigkeit)
Osmolalität: 350–375 mOsm
pH-Wert: 7,0–7,4
Sterilitätsgeprüft: kein Wachstum/entspricht
Endotoxin: <2 EU/ml
Mycoplasma: Negativ
Funktionsassay: Auftauen und Kultivieren von humanen Darmorganoiden für 2 Passagen.
Legal Information
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC300SCC740SCC739
application(s)
cell analysis
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
packaging
pkg of 50 mL
packaging
vial of >1500 viable organoids
packaging
vial of ≥1500 organoids/vial vials
packaging
vial of ≥1500 organoids/vial vials
osmolality
350-375 mOsm
osmolality
-
osmolality
-
osmolality
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Learn how to cultivate similar-sized iPSC-derived colon organoids using Millicell® Microwell plates and perform a forskolin-induced swelling assay.
A rapid in vitro assay for CFTR function, the forskolin-induced swelling protocol uses human colon organoids, which can be derived from cystic fibrosis patient tissue.
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Human epithelial intestinal colonic organoids can be used as an alternative to Caco-2 drug permeability assays for drug screening and compound toxicity testing.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Verwandter Inhalt
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Monitor barrier formation using colon PDOs, iPSC-derived colon organoids, Millicell® cell culture inserts, and the Millicell® ERS. 3.0.
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCM30404054839986451
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How Do you Extract RNA/DNA from Organoids in Cultured in Matrigel?
    1 answer
    1. Traditional DNA/RNA isolation kits can be used to prepare genomic material for sequencing (RNA-seq, scRNA-seq, WGS, CHIP-seq etc). For some applications with large organoids, tissue specific DNA/RNA extraction kits are recommended. TRI Reagent (T9424) can be added to the dissociated organoids before RNA extraction and can be stored at -80 °C until future use.
      Helpful?
  2. How do you stain organoids with antibodies?
    1 answer
    1. Organoids can be stained with antibodies for immunocytochemical (ICC)/Immunohistochemical (IHC) analysis using either whole-mount or paraffin embedding/sectioning techniques. It is critical to use antibodies prequalified for organoid analysis.
      Helpful?
  3. How are organoids cultured?
    1 answer
    1. Once isolated, organoids are cultured in specialized media embedded in a rich extracellular matrix (ECM) basement membrane extract hydrogel such as Growth Factor Reduced Matrigel. Media is replenished every other day and cells are passaged once per week (7-12 days) before cells become too large or necrotic. Cells can be passaged in either small clump fragments or as single cells using mechanical dissociation/enzyme-free passaging reagents. Depending on organoid type and confluency, split ratios of roughly 1:3-1:4 can be used when passaging organoids. For sensitive organoid types, ROCKi (Y27632) (SCM075) can be added during passaging to help in promoting cell viability.