Fortfahren mit
SCC300
3dGRO®-iPSC-Kolonorganoide, human
Normal, Dermal Fibroblast, Age: Neonatal, Male, Mutation: None
Synonym(e):
colon organoids, human organoids
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human (dermal fibroblast)
form
liquid
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
male
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
(dermal fibroblast)
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Humane Darmorganoide sind selbstorganisierende 3D-Strukturen, die sich in Langzeitkulturen erweitern und zu intestinalen Epithelzelltypen differenzieren können. Epitheliale Darmorganoide werden oft als Enteroide oder „Mini-Guts“ bezeichnet, behalten die physiologischen Eigenschaften des gastrointestinalen Systems bei und sind ein nützliches Zellkulturwerkzeug zur Modellierung der Darmentwicklung und -erkrankung, einschließlich der Untersuchung von Kolonkarzinomen, Zöliakie, entzündlichen Darmerkrankungen und Wirt-Mikrobiom-Wechselwirkungen. Organoide können aus Biopsaten von Patienten und aus embryonalen (ES) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) gezüchtet werden.
Das humane 3dGRO®-iPSC-Kolonorganoid wird aus integrationsfreien humanen iPS-Zellen gewonnen (Art.-Nr. SCC271) und mit der Simplicon-RNA-Reprogrammierungstechnologie (Art.-Nr. SCR550) neu programmiert. Die Differenzierung der humanen iPS-Zellen erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren vom definitiven Endoderm zum posterioren Hinterdarmendoderm und schließlich zu Kolonorganoiden (Abbildung 1). Die Organoide exprimieren kolonspezifische Marker, einschließlich der Hinterdarmmarker CDX2, α-Carbonanhydrase II (CA-II), α-Carbonanhydrase IV (CA-IV) und Becherzellmarker Mucin-2 und Mucin-5B. Humane 3dGRO®-iPSC-Kolonorganoide können langfristig durch Passage alle 10-12 Tage mit einem humanen 3dGRO®-Kolonorganoid-Expansionsmedium (Art.-Nr. SCM304) gezüchtet werden.
Preparation Note
Humane 3dGRO®-iPSC-Kolonorganoide in Flüssigstickstoff lagern.
Analysis Note
  • Jedes Fläschchen enthält ≥ 1500 Organoide.
  • Mykoplasma: Negativ
  • Genotypisiert durch STR-Analyse: Entspricht
  • Nachweislich humanen Ursprungs
  • Die Organoide werden mittels PCR negativ auf HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & -2-Viren getestet.
  • Lebensfähigkeit von Zellen: Entspricht
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact organoids@milliporesigma.com.
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC741SCC742SCC739
description
Normal, Dermal Fibroblast, Age: Neonatal, Male, Mutation: None
description
Adenocarcinoma, Colon, Age: 43, Male, Mutation: Not Available
description
Adenocarcinoma, metastatic (liver), Colon, Age: 68, Male, Mutation: Not Available
description
Adenocarcinoma, Colon, Age: 47, Female, Mutation: Not Available
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
cell culture: suitable
biological source
human (dermal fibroblast)
biological source
human colon
biological source
human colon
biological source
human colon
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
application(s)
3D cell culture
relevant disease(s)
(Normal)
relevant disease(s)
adenocardinoma
relevant disease(s)
adenocardinoma (metastatic liver)
relevant disease(s)
adenocardinoma
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
packaging
vial of >1500 viable organoids
packaging
vial of ≥1500 organoids vials
packaging
vial of ≥1500 organoids vials
packaging
vial of ≥1500 organoids/vial vials
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-17-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How long before it is ready to use?
    1 answer
    1. Colon spheroids will form at the end of Day 12, which will be embedded in Matrigel® matrix using the 3dGRO™ Human Colon Organoid Expansion Media (SCM304) to generate mature colonic organoids. By day 10-12 in culture, colon organoids occupy 85-90% of the dome, and are ready to be passaged. For reference, below is the link to In Vitro Differentiation of Human iPS Cells Into Colon Organoids in Serum-Free Cell Culture Conditions:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/cell-culture-and-cell-culture-analysis/3d-cell-culture/human-colon-organoids
      Helpful?
  2. How are organoids cultured?
    1 answer
    1. Once isolated, organoids are cultured in specialized media embedded in a rich extracellular matrix (ECM) basement membrane extract hydrogel such as Growth Factor Reduced Matrigel. Media is replenished every other day and cells are passaged once per week (7-12 days) before cells become too large or necrotic. Cells can be passaged in either small clump fragments or as single cells using mechanical dissociation/enzyme-free passaging reagents. Depending on organoid type and confluency, split ratios of roughly 1:3-1:4 can be used when passaging organoids. For sensitive organoid types, ROCKi (Y27632) (SCM075) can be added during passaging to help in promoting cell viability.
      Helpful?
  3. How Do you Extract RNA/DNA from Organoids in Cultured in Matrigel?
    1 answer
    1. Traditional DNA/RNA isolation kits can be used to prepare genomic material for sequencing (RNA-seq, scRNA-seq, WGS, CHIP-seq etc). For some applications with large organoids, tissue specific DNA/RNA extraction kits are recommended. TRI Reagent (T9424) can be added to the dissociated organoids before RNA extraction and can be stored at -80 °C until future use.
      Helpful?
  4. How do you stain organoids with antibodies?
    1 answer
    1. Organoids can be stained with antibodies for immunocytochemical (ICC)/Immunohistochemical (IHC) analysis using either whole-mount or paraffin embedding/sectioning techniques. It is critical to use antibodies prequalified for organoid analysis.