Fortfahren mit
SCM152
PLTGold® Humanes Thrombozytenlysat
Heparin-free Human Platelet Lysate (hPL) for Mesenchymal Stem Cell Culture. 500ml.
Synonym(e):
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.61
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
PLTGold Humanes Thrombozytenlysat ist ein xenofreier Zellkulturzusatz, der eine hervorragende Alternative zu fetalem Kälberserum (FBS) zur Verwendung in Kulturen humaner mesenchymaler Stammzellen (MSC) darstellt. PLTGold ist ein unfraktioniertes Produkt aus humanen Thrombozyten, das keine Zugabe von Heparin erfordert. Es bleibt gerinnselfrei und besitzt eine gleichwertige Leistung, wie das ursprüngliche PLTMax Thrombozytenlysat. Ein optimales Wachstum von MSC kann mit 5 % PLTGold erreicht werden. PLTGold Humanes Thrombozytenlysat wurde bereits erfolgreich zur Züchtung von mesenchymalen Stammzellen anderer Spezies wie Maus, Kaninchen und Schwein verwendet.
PLTGold Humanes Thrombozytenlysat wird aus normalen humanen Donor-Thrombozyten, die in US-Blutspendezentren gesammelt werden, gewonnen. Mehrere Spendereinheiten werden in großen Chargengrößen zusammengefasst und zu einem einheitlichen Produkt verarbeitet. Humanes Thrombozytenlysat ist nur für Forschungszwecke bestimmt und nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier vorgesehen.
Application
Gebrauchsanweisung
1. Die Zellaussaat sollte nach den allgemeinen Richtlinien für den spezifischen Zelltyp durchgeführt werden. Für mesenchymale Stammzellen (MSC) werden die Zellen in der Regel zu etwa 2 x 10³ – 5 x 10³ Zellen je cm² ausplattiert.
2. Für MSC kann PLTGold zu 5 % vol/vol in einem typischen Zellkulturmedium wie DMEM (Sigma D5671) oder α-MEM (Sigma M8042) verwendet werden. Wenn die Basalmedien kein Glutamin enthalten, muss eine Quelle von L-Glutamin (Sigma, G7513) in einer Endkonzentration von 2 mmol/l zu den Medien hinzugefügt werden. Für andere Arten von Zellen muss die Konzentration von PLTGold gemäß der Anwendung titriert werden (eine Titration von 2 % vol/vol bis 10 % vol/vol wird empfohlen, um den für den Zelltyp erforderlichen Anteil von PLTGold zu bestimmen).
3. Die Konfluenz der primären MSC darf 70–80 % nicht übersteigen.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Mesenchymale Stammzellen
Heparin-freies humanes Thrombozytenlysat (hPL) für mesenchymale Stammzellenkulturen. 500 ml.
Preparation Note
Nach Empfang bei -80 °C aufbewahren. Bei Raumtemperatur oder im Wasserbad auftauen. Nach dem Auftauen aliquotieren und bei -20 °C oder kälter lagern. Eine längere Lagerung wird bei -80 °C empfohlen. Mehrfache Einfrier-/Auftauzyklen werden nicht empfohlen.
Analysis Note
Alle vom Menschen stammenden Materialien stammen aus staatlich kontrollierten Einrichtungen und sind amerikanischen Ursprungs. Jede Spendereinheit wurde für den menschlichen Gebrauch zugelassen und auf Infektionskrankheiten wie HIV-1, HIV-2, HIV-NAT, HCV, HBsAg und RPR für Syphilis getestet.
Jede Charge wird umfassend auf die folgenden Parameter getestet:
Sterilitätsprüfung: Negativ auf Wachstum
pH-Wert: 6,8–7,8
Gesamtprotein: 4,0–6,5 g/dl
Osmolalität: 250–330 mOsm/kg
Endotoxin USP <8>: <10 EE/ml
Mycoplasma: Nicht nachweisbar
Zellwachstum: Entspricht
Legal Information
PLTGold is a registered trademark of Mill Creek Life Sciences, LLC
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Durch Bestellen dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCM141SCM151SCM142
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Artikel
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Verwandter Inhalt
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Magda Zachara et al.
The EMBO journal, 41(18), e108206-e108206 (2022-08-24)
Adipose stem and precursor cells (ASPCs) give rise to adipocytes and determine the composition and plasticity of adipose tissue. Recently, several studies have demonstrated that ASPCs partition into at least three distinct cell subpopulations, including the enigmatic CD142+ cells. An
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCM15204054839484094
Questions
  1. Who should use the product
    1 answer
    1. This product is intended for use as a fetal bovine serum replacement in the culture of human mesenchymal stem cells. This material has not been qualified for any other application and is intended for research use only.