Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human
form
liquid
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
PLTGold Humanes Thrombozytenlysat wird aus normalen humanen Donor-Thrombozyten, die in US-Blutspendezentren gesammelt werden, gewonnen. Mehrere Spendereinheiten werden in großen Chargengrößen zusammengefasst und zu einem einheitlichen Produkt verarbeitet. Humanes Thrombozytenlysat ist nur für Forschungszwecke bestimmt und nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier vorgesehen.
Application
1. Die Zellaussaat sollte nach den allgemeinen Richtlinien für den spezifischen Zelltyp durchgeführt werden. Für mesenchymale Stammzellen (MSC) werden die Zellen in der Regel zu etwa 2 x 10³ – 5 x 10³ Zellen je cm² ausplattiert.
2. Für MSC kann PLTGold zu 5 % vol/vol in einem typischen Zellkulturmedium wie DMEM (Sigma D5671) oder α-MEM (Sigma M8042) verwendet werden. Wenn die Basalmedien kein Glutamin enthalten, muss eine Quelle von L-Glutamin (Sigma, G7513) in einer Endkonzentration von 2 mmol/l zu den Medien hinzugefügt werden. Für andere Arten von Zellen muss die Konzentration von PLTGold gemäß der Anwendung titriert werden (eine Titration von 2 % vol/vol bis 10 % vol/vol wird empfohlen, um den für den Zelltyp erforderlichen Anteil von PLTGold zu bestimmen).
3. Die Konfluenz der primären MSC darf 70–80 % nicht übersteigen.
Stammzellenforschung
Mesenchymale Stammzellen
Preparation Note
Analysis Note
Jede Charge wird umfassend auf die folgenden Parameter getestet:
Sterilitätsprüfung: Negativ auf Wachstum
pH-Wert: 6,8–7,8
Gesamtprotein: 4,0–6,5 g/dl
Osmolalität: 250–330 mOsm/kg
Endotoxin USP <8>: <10 EE/ml
Mycoplasma: Nicht nachweisbar
Zellwachstum: Entspricht
Legal Information
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, u. a. unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C | storage temp. -65 to -96°C |
| input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PLTGold® Humanes Thrombozytenlysat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Protokolle
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Artikel
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Verwandter Inhalt
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCM151 | 04054839484087 |