Fortfahren mit
SCM141
PLTMax Humanes Thrombozytenlysat
PLTMax Human Platelet Lysate is a growth factor rich supplement that is a superior alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) culture. 100ml.
Synonym(e):
hPL, hPL Human Platelet Lysate Supplement
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
PLTMax Humanes Thrombozytenlysat ist ein wachstumsfaktorreiches Ergänzungsmittel, das eine hervorragende Alternative zu fötalem Rinderserum (FBS) für die Kultur humaner mesenchymaler Stammzellen (MSC) darstellt. Ein optimales Wachstum von MSZ kann mit 5 % PLTMax Humanem Thrombozytenlysat erreicht werden. PLTMax Humanes Thrombozytenlysat wurde bereits erfolgreich zur Züchtung von mesenchymalen Stammzellen anderer Spezies wie Maus, Kaninchen und Schwein verwendet.
PLTMax Humanes Thrombozytenlysat wird aus normalen humanen Spenderthrombozyten gewonnen, die in US-amerikanischen Blutbanken entnommen wurden. Mehrere Spendereinheiten werden in großen Chargengrößen zusammengefasst und zu einem einheitlichen Produkt verarbeitet. Zur Herstellung von PLTMax Humanem Thrombozytenlysat wird Heparin (Schwein) verwendet, das für die intravenöse Anwendung beim Menschen zugelassen ist. Dieses Produkt enthält vom Menschen stammendes Material und muss als potenziell infektiös behandelt werden. Bei der Handhabung und Entsorgung von biologischen Proben sollten die allgemeinen Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden.
Application
Gebrauchsanweisung
• Heparin in einer Endkonzentration von 2 E/ml zu den Medien geben. Wird kein Heparin zugesetzt, kann dies zur Gerinnung bestimmter Medien führen.
• Für ein optimales Wachstum humaner mesenchymaler Stammzellen fügen Sie 5 Vol.-% PLTMax Humanes Thrombozytenlysat dem üblichen Zellkulturmedium wie DMEM und MEM zu.
• Plattieren Sie die Zellen mit etwa 1,5 x 103 Zellen pro cm2.
• Die primäre MSC-Konfluenz darf 80 % nicht überschreiten.
Partikelbildung
• Das Produkt wurde aseptisch mit 0,2-µm-Filtern gefiltert. Die Partikel werden nach dem Auftauen beobachtet. Die Partikelbildung ist normal und beeinträchtigt die Leistung auch bei Vorhandensein von großen Partikeln nicht. Filtration wird nicht empfohlen.
• Um die Bildung von Partikeln zu reduzieren, sollten Einfrier-/Auftauzyklen und eine längere Lagerung bei 4 °C vermieden werden. Ein Teil der Partikelbildung kann durch eine kurze Inkubation bei 37 °C rückgängig gemacht werden, falls gewünscht.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Mesenchymale Stammzellen
PLTMax Humanes Thrombozytenlysat ist ein wachstumsfaktorreiches Ergänzungsmittel, das eine hervorragende Alternative zu fötalem Rinderserum (FBS) für die Kultur humaner mesenchymaler Stammzellen (MSC) darstellt. 100 ml.
Preparation Note
Nach Empfang bei -80 °C aufbewahren. Bei Raumtemperatur oder im Wasserbad auftauen. Nach dem Auftauen aliquotieren und bei -20 °C oder kälter lagern. Eine längere Lagerung wird bei -80 °C empfohlen. Mehrfache Einfrier-/Auftauzyklen werden nicht empfohlen.
Analysis Note
PLTMax Humanes Thrombozytenlysat wird mit Rohmaterialien höchster Qualität hergestellt. Alle vom Menschen stammenden Materialien stammen aus staatlich kontrollierten Einrichtungen und sind amerikanischen Ursprungs. Jede Spendereinheit wurde für den menschlichen Gebrauch zugelassen und auf Infektionskrankheiten wie HIV-1, HIV-2, HCV, HBsAg und RPR für Syphilis getestet.
Jede Charge wird umfassend auf die folgenden Parameter getestet:
pH: 6,8–7,8
Gesamtprotein: 4,0–6,5 g/dl
Endotoxin USP <8>: <10 EE/ml
Mycoplasma: Nicht nachweisbar
Sterilitätsprüfung: Negativ für das Wachstum
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3667SCM142SCM152
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
biological source
human
biological source
human male plasma (Type AB)
biological source
human
biological source
human
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PLTMax Humanes Thrombozytenlysat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Artikel
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Samatha Bhat et al.
Scientific reports, 11(1), 3403-3403 (2021-02-11)
Bone marrow-derived mesenchymal stromal cells (BM-MSCs) are gaining increasing importance in the field of regenerative medicine. Although therapeutic value of MSCs is now being established through many clinical trials, issues have been raised regarding their expansion as per regulatory guidelines.
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Augustin M Ofiteru et al.
Cells, 9(12) (2020-12-03)
Potency assays are critical for regenerative medicine, addressing the known challenge of functional heterogeneity among human multipotent stromal cells (hMSC). Necessary laboratory cell expansion allows analysis before implantation in the patient. Levels of induction of five signature gene biomarkers, ALPL
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCM14104055977297874
Questions
  1. GMP/CLINICAL GRADE로 개발이 계획되어 있는지 문의드립니다.
    1 answer
    1. This product is not scheduled to be or listed as a GMP grade or clinical grade product. This product falls under a Quality Level 100, products with a quality level 100 are not suitable for GMP use.