This product is not related to Breg cells.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.050,00 |
Über diesen Artikel
€ 1.050,00
application(s)
cell analysis
General description
Die CH12.LX-Mauslymphomzelllinie ist ein bewährtes und gut charakterisiertes B-Zell-Modell. CH12.LX-Zellen exprimieren Ly-12 und weisen die charakteristische IgM+CD5+CD23-Zelloberflächenmarkerexpression von B1a-B-Lymphozyten auf, exprimieren aber auch CD19, CD11b, MHC II und Alpha-4-Integrin (3). CH12.LX-Zellen reagieren auf eine Reihe von Antigenen, einschließlich Lipopolysaccharide, die das Aktivierungsprotein CD14 exprimieren (4). CH12.LX-Zellen proliferieren schnell und eignen sich ideal für Studien zu B-Zell-Aktivierung und -Expansion.
<bold>Quelle:</bold>
Die CH12.LC-Zelllinie wurde aus B10.H-2aH4bp/Wts-Mäusen erzeugt, die mit Schaferythrozyten (2) immunisiert wurden.
Forschungskategorie:
Krebs
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cell analysis | application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC252 | 04061841689263 |
-
Can I use CH12.LX to do exp. about Breg cell? are they related?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the origin of the Ch12.LX cell , is it from spleen?
1 answer-
The CH12.LX cell line was generated from B10.H-2aH4bp/Wts mice immunized with sheep erythrocytes. Please see the link below to review a publication offering additional source details:
CD14-Dependent and Independent Pathways in LipopolysaccharideInduced Activation of a Murine B-Cell Line, CH12.LX
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1046/j.1365-3083.2000.00696.xHelpful?
-
-
Is this cell origin from spleen ?
1 answer-
The CH12.LX cell line was generated from B10.H-2aH4bp/Wts mice immunized with sheep erythrocytes. Please see the link below to review a publication offering additional source details:
CD14-Dependent and Independent Pathways in LipopolysaccharideInduced Activation of a Murine B-Cell Line, CH12.LX
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1046/j.1365-3083.2000.00696.xHelpful?
-
-
Hi, I will use the CH12.LX cell line, can add to the thawing and expansion medium 1X Penicillin/Streptomycin?
1 answer-
MilliporeSigma performs mammalian cell culture without antibiotics unless required.
For SCC252, there are no documented issues with using pen/strep, and so the decision to use antibiotics to prevent contamination should be based on the individual researcher's needs and experience.Helpful?
-