Fortfahren mit
SCC173
MCA205-Fibrosarkom-Zelllinie, murin
Mouse
Synonym(e):
MCA-205, MCA 205
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MCA205-Fibrosarkom-Zelllinie, murin, MCA205 mouse fibrosarcoma cell line is an excellent model for studying immune response to tumor cells and the development of targeted cancer immunotherapies.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Die Immuntherapie bei Krebs ist ein schnell wachsendes Feld, das erhebliche Fortschritte bei der Krebsbehandlung erzielt hat. Das Verständnis der Wechselwirkungen von Tumorzellen mit dem Immunsystem ist entscheidend für die Entwicklung wirksamer immuntherapeutischer Ansätze. Fibrosarkome sind seltene, aber aggressive Weichteilsarkome, die durch häufige Tumorrezidive und eine hohe Resistenz gegenüber Radio- und Chemotherapie gekennzeichnet sind [1].
MCA-205 ist eine schwach immunogene, von Fibrosarkomen abgeleitete Zelllinie, die in vielen Studien zur Induktion tumorreaktiver T-Lymphozyten verwendet wurde, dem Hauptaspekt der adoptiven Immuntherapie [2]. MCA-205-Zellen werden häufig als Stimulatoren zur Induktion der Zytokinexpression verwendet [3]. Die murine MCA-205-Fibrosarkom-Zelllinie ist ein hervorragendes Modell zur Untersuchung der Immunantworten auf Tumorzellen und zur Unterstützung der Entwicklung zielgerichteter Immuntherapien.
Herkunft:
Nicht-GVO. MCA-205 wurde aus 3-Methylcholanthren-induziertem Fibrosarkom bei C57BL/6-Mäusen gewonnen. Die Tumore wurden in vivo durch serielle subkutane Transplantation bei syngenetischen Mäusen gewonnen und Einzelzell-Suspensionen aus soliden Tumoren durch enzymatischen Verdau vorbereitet [4]. Aus diesen Zellen wurde die MCA-205-Zelllinie hergestellt und in vitro erhalten.
Application
Die murine MCA205-Fibrosarkom-Zelllinie ist ein ausgezeichnetes Modell zur Untersuchung der Immunantworten auf Tumorzellen und der Entwicklung zielgerichteter Immuntherapien.
Dieses Produkt wird gemäß den Bedingungen der “Vereinbarung zur eingeschränkten Nutzung”, in der dessen Nutzung gemäß den Angaben im Produktdatenblatt oder Analysenzertifikat geregelt ist, ausschließlich für Forschungszwecke verkauft. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Krebs
Onkologie
Biochem/physiol Actions
Krebszellen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.
• Die Zellen werden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen murinen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster, Mensch oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC194SCC195SCC177
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Chou et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 140(7), 2453-2461 (1988-04-01)
We have previously established an in vitro sensitization (IVS) procedure with which lymphocytes from tumor-bearing mice could be expanded and sensitized to acquire antitumor reactivity capable of mediating the regression of established pulmonary metastases from the weakly immunogenic MCA 105
H Kagamu et al.
Cancer research, 56(19), 4338-4342 (1996-10-01)
The ability to generate a large number of tumor-reactive T lymphocytes is the most critical requirement for adoptive immunotherapy. Our laboratory has previously demonstrated that cells from tumor-draining lymph nodes (LNs) are an excellent source of tumor-reactive T lymphocytes. After
Daniela Augsburger et al.
Oncotarget, 8(61), 104638-104653 (2017-12-22)
Adult-type fibrosarcoma is a rare and highly aggressive subtype of soft tissue sarcomas. Due to the existence of other spindle-cell shaped sarcomas, its diagnosis is always one of exclusion. The likelihood of misdiagnoses between similar tumour entities is high, and