Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Brustadenokarzinomzelllinie TS/A der Maus, TS/A mouse mammary adenocarcinoma cell line is a well characterized and highly published model for breast cancer research.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Die TS/A-Zelllinie wurde aus einem Brustadenokarzinom, das spontan in einer weiblichen BALB/c-Maus auftrat, isoliert (1).
Application
Krebs
Onkologie
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
• Die Zellen werden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen murinen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster, Mensch oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC177 | 04054839573743 |