Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
DAPI: 4′,6-Diamino-2-phenylindol-dihydrochlorid. Antifade-Lösung: p-Phenylendiamin und Glycerin in PBS-Lösung. 0,4 μg/ml DAPI suspendiert in Antifade. Das Produkt ist gebrauchsfertig und kann Objektträgern mit fixierten Zellen oder Zellkulturen hinzugefügt werden.
Application
Ein fluoreszierender Kernfarbstoff, der zur Gegenfärbung von in Paraffin eingebettetem, formalinfixiertem Gewebe, Chromosomen in der Metaphase oder Interphasekernen verwendet wird und mit Sonden hybridisiert wurde, die mittels Fluorescein oder gleichwertigen Farbstoffen nachgewiesenen wurden. Antifade verhindert den permanenten Fluoreszenzverlust bzw. die Löschung des Fluoreszenzsignals infolge einer Photobleichung und längeren Aussetzung an intensive Lichtquellen.
DAPI bindet an die kleine Furche der AT-reichen Cluster der DNA und vorzugsweise an dsDNA (Biochemistry 26:4545, 1987).
Im Lieferumfang enthaltene Materialien
Jedes Fläschchen enthält 1 ml DAPI/Antifade-Lösung
Warnungen und Vorsichtshinweise
DAPI ist ein potenzielles Karzinogen. Antifade ist ein potenzielles Toxin und ein potenzieller Reizstoff. Äußerste Vorsicht walten lassen. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Äußerste Vorsicht walten lassen. Bei der Handhabung sind Handschuhe und ein Laborkittel zu tragen. Die einrichtungsspezifischen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen befolgen. Fest verschlossen halten und nur begrenzt Licht aussetzen.
Verwandte Produkte
Antifade-Lösung S7114
Propidiumiodid-Lösung S7109
Propidiumiodid/Antifade-Lösung S7112
DAPI bindet an die kleine Furche der AT-reichen Cluster der DNA und vorzugsweise an dsDNA (Biochemistry 26:4545, 1987).
Im Lieferumfang enthaltene Materialien
Jedes Fläschchen enthält 1 ml DAPI/Antifade-Lösung
Warnungen und Vorsichtshinweise
DAPI ist ein potenzielles Karzinogen. Antifade ist ein potenzielles Toxin und ein potenzieller Reizstoff. Äußerste Vorsicht walten lassen. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Äußerste Vorsicht walten lassen. Bei der Handhabung sind Handschuhe und ein Laborkittel zu tragen. Die einrichtungsspezifischen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen befolgen. Fest verschlossen halten und nur begrenzt Licht aussetzen.
Verwandte Produkte
Antifade-Lösung S7114
Propidiumiodid-Lösung S7109
Propidiumiodid/Antifade-Lösung S7112
Physical form
Flüssigkeit, PBS, pH-Wert 8,0, enthält 50 % Glycerin und 0,4 μg/ml DAPI und 2–7 mM Phenylendiamin.
Preparation Note
Bei -20 ºC in unverdünnten Aliquoten bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar. Vor Licht schützen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| detection method fluorometric | detection method - | detection method - | detection method - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Roche |
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Creation of Biofunctionalized Micropatterns on Poly(methyl methacrylate) by Single-Step Phase Separation Method.
Ho QP, Wang SL, Wang MJ
ACS Applied Materials & Interfaces null
Observation of chondrocyte aggregate formation and internal structure on micropatterned fibroin-coated surface.
Naoyoshi D Kachi,Akihisa Otaka,Seungwoo Sim,Yoshihiko Kuwana,Yasushi Tamada,Junko Sunaga et al.
Bio-medical materials and engineering null
Yusuke Kambe et al.
Biomaterials, 31(29), 7503-7511 (2010-07-21)
Initial chondrocyte-silk fibroin interactions are implicated in chondrogenesis when using fibroin as a scaffold for chondrocytes. Here, we focused on integrin-mediated cell-scaffold adhesion and prepared cell adhesive fibroin in which a tandem repeat of the Arg-Gly-Asp-Ser (RGDS) sequence was genetically
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S7113 | 08436037125324 |