Fortfahren mit
MBD0020
DAPI-Fertiglösung mit Antifade
For Nuclear counterstain in Fluorescence Microscopy
Synonym(e):
4′,6-Diamidin-2-phenylindol -dihydrochlorid, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolcarbamidin -dihydrochlorid, DAPI -dihydrochlorid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.25
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41105500
Beilstein/REAXYS Number:
4894417
MDL number:
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
storage condition
protect from light
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
suitability
suitable for nucleic acid staining
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
General description
DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, is a blue fluorescent nucleic acid stain that fluoresces brightly upon selectively binding to the minor groove of double stranded DNA. Its selectivity for DNA and high cell permeability allows efficient staining of nuclei with little background from the cytoplasm. The excitation and emission wavelengths of DAPI-DNA complex are 360 nm and 460 nm, respectively. Most of the fluorescent dyes fade (photobleach) when exposed to excitation light. The amount of photobleaching depends on the composition of the molecule and the time of light exposure. DAPI Ready Made Solution with Antifade is a formulation that suppress photobleaching and prolong fluorescent signals.
Application
DAPI ist um ein Vielfaches empfindlicher als Ethidiumbromid zur DNA-Färbung in Agarosegelen. Es kann für sogenanntes Photo-Footprinting von DNA verwendet werden, zum Nachweis gebundener Sonden in Blotting-Anwendungen durch gezielte Visualisierung des doppelsträngigen Komplexes, als auch um Änderungen in der DNA zu untersuchen und um den DNA-Gehalt während der Apoptose mittels Durchflusszytometrie zu bestimmen. DAPI-Färbung ist eine sensitive und spezifische Nachweismethode für Mykoplasmen.
DAPI ist um ein Vielfaches sensitiver als Ethidiumbromid für die Färbung von DNA in Agarosegelen.
DAPI Ready Made Solution with Antifade is a glycerol based ready to use solution provided at 1μg/mL concentration in a dropper vial that can be applied directly to cells or tissue samples on microscope slides or coverslips. It is recommended to warm up at room temperature and mix by swirling the dropper vial before use. Store DAPI Ready Made Solution with antifade at -20 C protected from light.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Features and Benefits
  • Protects dyes from fading during imaging.
  • Ready-to-use liquid.
  • Easy to use Dropper vial application.
  • Stained sample are stable for longer time period.
  • Maintains fluorescence signal-little to no quenching.
Physical form
Liquid - DAPI readymade with antifade solution is provided at 1μg/mL concentration in glycerol-PBS based solution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MBD0015D84175.08741
technique(s)
DNA extraction: suitable, PCR: suitable, DNA sequencing: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex ~359 nm, λem ~461 nm
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
121-79-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I have just received the product, but it did not include any instructions on how to use it. Could you please provide a protocol for using the dye solution (e.g., recommended incubation time for proper staining, etc.)?
    1 answer
    1. A protocol is not included with this product. This product is a ready?to?use, glycerol?based DAPI + antifade solution (1 µg/mL) supplied in a dropper vial for direct nuclear counterstaining on cells or tissues mounted on slides or coverslips. For general use, allow to warm to room temperature, gently swirl to mix, and protect from light. After fixation or immunofluorescence labeling and washes, apply enough solution to cover the specimen, coverslip, and incubate approximately 2–10 minutes at room temperature in the dark as a starting condition. If staining is too strong or bleeds into other channels, shorten incubation and optionally wash with PBS to reduce background before imaging. Image in the DAPI channel (DNA complex typically excitation ~360 nm, emission ~460 nm) and store the reagent at -20 °C, protected from light.
      Helpful?
  2. Is this product for immunofluorescence techniques?
    1 answer
    1. Yes, this product is tested for suitability in immunofluorescence. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/MBD0020-10ML0000191528.pdf