Fortfahren mit
MBD0015
DAPI gebrauchsfertige Lösung
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS)., 1 mg/mL
DAPI ready made solution
Synonym(e):
4′,6-Diamidin-2-phenylindol -dihydrochlorid, 2-(4-Amidinophenyl)-6-indolcarbamidin -dihydrochlorid, DAPI -dihydrochlorid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,10
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 603,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.970,00
€ 1.674,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.25
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41105500
Beilstein/REAXYS Number:
4894417
MDL number:
€ 71,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
storage condition
protect from light
concentration
1 mg/mL
technique(s)
transfection: suitable
solubility
water: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
suitability
suitable for nucleic acid staining
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
General description
DAPI, 4′,6-diamidino-2-phenylindole, is a blue fluorescent nucleic acid stain that fluoresces brightly upon selectively binding to the minor groove of double stranded DNA. Its selectivity for DNA and high cell permeability allows efficient staining of nuclei with little background from the cytoplasm. The excitation and emission wavelengths of DAPI-DNA complex are 360 nm and 460 nm, respectively.
Application
DAPI ist um ein Vielfaches empfindlicher als Ethidiumbromid zur DNA-Färbung in Agarosegelen. Es kann für sogenanntes Photo-Footprinting von DNA verwendet werden, zum Nachweis gebundener Sonden in Blotting-Anwendungen durch gezielte Visualisierung des doppelsträngigen Komplexes, als auch um Änderungen in der DNA zu untersuchen und um den DNA-Gehalt während der Apoptose mittels Durchflusszytometrie zu bestimmen. DAPI-Färbung ist eine sensitive und spezifische Nachweismethode für Mykoplasmen.
DAPI ist um ein Vielfaches sensitiver als Ethidiumbromid für die Färbung von DNA in Agarosegelen.
DAPI Readymade Solution is provided at 1mg/mL concentration. It is recommended to dilute DAPI readymade solution 1:1000 with a desired buffer for a 1μg/mL working concentration (typical working concentration used in most applications is 0.1μg/mL-10μg/mL). Store DAPI solution (1mg/mL) -20°C protected from light. It is recommended to aliquot DAPI readymade solution and to avoid freeze thaw cycles.
DAPI is several times more sensitive than ethidium bromide for staining DNA in agarose gels. It may be used for photofootprinting of DNA, to detect annealed probes in blotting applications by specifically visualizing the double-stranded complex, and to study the changes in DNA and analyze DNA content during apoptosis using flow cytometry. DAPI staining has also been shown to be a sensitive and specific detection method for mycoplasma.
For Nuclear counterstain in immunoflourecence microscopy, High Content Screening (HCS), Chromosome staining and flow cytometry (FACS).
Biochem/physiol Actions
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Features and Benefits
  • Ready-to-use liquid, cell permeable dye.
  • Can be used with live cells and fixed cells.
  • Effective for fixed-cell staining and quantitation of DNA content.
  • Optimal Counterstain when using fluorescent antibodies during fluorescence microscopy or high-content screening (HCS) applications.
Physical form
DAPI readymade solution is provided at 1mg/mL concentration in water
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MBD0020D9542268298
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, DNA sequencing: suitable, PCR: suitable
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
-
concentration
1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex ~359 nm, λem ~461 nm
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 20 mg/mL, PBS: insoluble
solubility
water: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
solid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What concentration should be use for live/dead cell staining for live cells in FACS sorter, to be able to culture back the sorted cells?
    1 answer
    1. The optimum concentration varies, depending on the cell type. However, a concentration of 0.1-1.0 µg/mL is generally sufficient for live/dead FACS sorting. Titrate DAPI to determine the concentration best suited for the cell type.
      The following paper with protocols that may be useful for live/dead FACS sorting:
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eji.201646632
      Helpful?
  2. Is this product sterile?
    1 answer
    1. Product MBD0015 is not a sterile. This solution is at a 1 mg/mL concentration. Required volumes may be diluted with PBS or water and filter sterilized if desired.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Egypt
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    The product is not working on frozen sections
    I bought this product to stain frozen sections however the product did not stain frozen sections. The R and D team did not have specific recommendation.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.