Fortfahren mit
S4030
Dextran Sulfate Solution
50% (w/v) liquid
Synonym(e):
dextran sulfate buffer, hybridization accelerant, hybridization additive, northern blot hybridization component, southern blot hybridization component
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dextransulfatlösung, 50 %,
packaging
pkg of 100 mL
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
shipped in
ambient
General description
Dextransulfat (Molekülmasse > 500.000) wird als Additiv in Sondenhybridisierungslösungen verwendet. Seine Gegenwart beschleunigt die Hybridisierungsgeschwindigkeit 10-fach. Die Zugabe von Dextransulfat fördert die Bildung von Sondennetzwerken, was zu einer höheren Sensitivität bei der Analyse von membrangebundenen Nukleinsäuren führt. Dieses Produkt wird als 50%ige (w/v) Lösung geliefert.
Application
Dextransulfatlösung, 50 %
Geben Sie zum Herstellen der Lösung, die 10 % Dextransulfat enthält, 8 ml Hybridisierungszutaten zu 2 ml 50%iger Dextransulfatlösung.
Siehe den Link „Hybrisol Nomograph for Dextran Sulfate“ unter dem „Protocols“-Tab auf der produktspezifischen Seite für Katalognr. S4030 unter www.chemicon.com, um die geeignete Konzentrationen von Dextransulfat für verschiedene Hybridisierungsbedingungsleitfäden zu bestimmen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S4031265152-MD2532
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
technique(s)
-
technique(s)
Southern blotting: suitable
packaging
pkg of 100 mL
packaging
pkg of 200 mL
packaging
-
packaging
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextransulfatlösung, 50 %
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S403004053252266942
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is the product certified nuclease free?
    1 answer
    1. This product is not tested for the presence of nuclese or protease. Please see the link below to review an RNase, DNase, and Protease-free product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/3730op
      Helpful?
  2. Is this in the form of dextran sulfate sodium salt?
    1 answer
    1. This product is prepared from Dextran Sulfate Sodium Salt, CAS 9011-18-1. The solution is not tested for sodium content during or following preparation.