Fortfahren mit
D2532
Denhardt-Lösung 50X
for Northern and Southern blotting, solution
Synonym(e):
blocking reagent, blocking solution, denhardts, hybridization buffer, hybridization solution, northern blocking solution, pre-hybridization, southern blocking solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
5 x 5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 936,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solution
technique(s)
Southern blotting: suitable
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
storage temp.
−20°C
General description
Denhardt-Lösung ist ein Blockierungsmittel, das routinemäßig zum Verringern der nichtspezifischen Bindung von Nachweisreagenzien an Northern und Southern Blot-Membranen eingesetzt wird. Dieses 50X-Konzentrat kann zur Verwendung in verschiedenen Vorhybridisierungs- und Hybridisierungspuffern auf jede beliebige Konzentration verdünnt werden.
Preparation Note
Denhardt′s Solution is 1% Bovine Serum Albumin (BSA), 1 % Ficoll, and 1 % Polyvinylpyrrolidone (PVP) in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9905S4030H7033
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
Southern blotting: suitable
technique(s)
hybridization: suitable (nucleic acid)
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solution
form
lyophilized powder
form
-
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
DNAses, RNases, NICKases, endonucleases, and exonucleases, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Can you share the CAS # for the components (Ficoll and PVP) that are used to make the 50X Denhart's Solution?
    1 answer
    1. The CAS number for the Ficoll ingredient is 26873-85-8. The CAS number for the PVP ingredient is 9003-39-8 2.
      Below is the link to the Product Data Sheet for more information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/172/670/d2532dat.pdf