Fortfahren mit
MPBD
mPAGE®Buffer Dam
for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonym(e):
Buffer adapter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41105300
€ 9,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
electrophoresis grade
description
For use in mini gel electrophoresis tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels
packaging
pack of 1 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasket visible)
General description
mPAGE® Buffer Dam for use mini gel tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels.
Packaging
1 each
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MLID1BDAM1ECCL2
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
pack of 1 packs
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 2 packs
description
For use in mini gel electrophoresis tanks when running an odd number of mPAGE® Precast Gels
description
-
description
-
description
-
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, western blot: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
grade
electrophoresis grade
grade
-
grade
-
grade
-
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank (smooth side of the gasket visible)
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Artikel
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Verwandter Inhalt
mPAGE® gels offer high-resolution protein separation, reduced cost, and compatibility with common electrophoresis tanks.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MPBD04054839761683