BDAM1
mPAGE®-Pufferdamm
for mPAGE® Mini Gel Tank
Synonym(e):
buffer adapter
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 pack
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Allgemeine Beschreibung
Der mPAGE®-Minigeltank wird zur hochauflösenden Proteintrennung für manuell gegossene oder vorgegossene Polyacrylamidgele verwendet. Der Geltank ist zur Verwendung mit 8-cm-x-10-cm-Minigelen vorgesehen und mit den auf der mPAGE®-Gelgießanlage gegossenen Gelen sowie mit vorgegossenen mPAGE®-Gelen kompatibel. Der mPAGE®-Minigeltank ist in 2 Formaten für die Verarbeitung von bis zu 2 oder 4 Minigelen erhältlich und verhindert unsachgemäße Montage und Leckagen.
Kompatibilität
Protokolle
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.