Fortfahren mit
MANTA4KIT
MAS-100 NT® Validation Protocol and Test Record Protocol Kit
A4 format
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41116500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with MAS-100 NT® air sampler system.
General description
MAS-100 NT® validation protocol and associated test record protocol kit is designed as a ready to use guide to perform the validation activities for the MAS-100 NT® air sampling pump. The validation protocol kit in A4 format ensures regulatory compliance of the pumps and guarantees consistent performance.
Application
MAS-100 NT® validation protocol kit is used for the validation of MAS-100 NT® pumps which samples environmental air inside cleanrooms and isolators.
Legal Information
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MACGA4VP1MAVFA4VP2MAVFA4TR1
compatibility
for use with MAS-100 NT® air sampler system.
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® system.
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
Still not finding the right product?
Explore all of our products under