Direkt zum Inhalt
MAVFA4TR1
MAS-100 VF® Prüfprotokolle für den tragbaren Luftkeimsammler
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
Synonym(e):
Systemverifizierungsbericht
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.11
UNSPSC Code:
41116500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
not available in North America
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
General description
Das MAS-100 VF® Pumpenfunktionstestprotokoll (A4-Format) enthält Testbeschreibungen und Testergebnisse zum Durchführen von IQ und OQ einer Luftkeimsammlereinheit. Es muss zusammen mit dem Validierungsprotokoll MAVFA4VP2 bestellt werden. Das Protokoll befolgt die regulatorischen Richtlinien gemäß GMP, EP, USP und JP. Nicht in Nordamerika erhältlich.
Application
Das MAS-100 VF® Validierungsprotokoll wird zum Validieren von Luftkeimsammlungssystemen mit Einfachheit und gleichbleibender Leistung bei gleichzeitiger Einhaltung von regulatorischen Richtlinien eingesetzt.
Legal Information
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)