Fortfahren mit
MAVFA4VP2
MAS-100 VF® Validierungsprotokoll für den tragbaren Luftkeimsammler
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.11
UNSPSC Code:
41116500
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
availability
not available in North America
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
General description
Das MAS-100 VF® Validierungsprotokoll (A4-Format) ist als gebrauchsfertige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Durchführen von IQ- und OQ-Aktivitäten mit MAS-100 VF® Luftkeimsammlersystemen konzipiert. Das Protokoll enthält eine vollständige Liste von Tests zum Abdecken einer Reihe von Einheiten, die validiert werden sollen. Das Testberichtprotokoll MAVFA4TR1, das Testbeschreibungen und Testberichte enthält, muss separat bestellt werden. Das Protokoll befolgt die regulatorischen Richtlinien gemäß GMP, EP, USP und JP. Nicht in Nordamerika erhältlich.
Application
Das MAS-100 VF® Validierungsprotokoll wird zum Validieren von Luftkeimsammlungssystemen mit Einfachheit und gleichbleibender Leistung bei gleichzeitiger Einhaltung von regulatorischen Richtlinien eingesetzt.
Legal Information
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MACGA4VP1MXQULTVP2MCGEXPRIN
description
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
description
A4 paper format
description
for use with Milliflex® Quantum Systems, for use with Milliflex Oasis® Systems
description
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
compatibility
for use with MAS-100 VF® Microbial Air Samplers
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® system.
compatibility
for use with Milliflex® Quantum Systems, for use with Milliflex Oasis® Systems
compatibility
for use with MAS-100 CG Ex® (microbial compressed gas sampler)
availability
not available in North America
availability
-
availability
available only in North America
availability
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)