Fortfahren mit
MANMN4010
Multiscreen® 96-Well-Platte, Nylonnetzmembran
pore size 40 μm, non-sterile
Synonym(e):
Nylon-Mesh-96-Well-Platte, Nylonmembranplatte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
Pore size:
40 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
description
Whole Organism Screening
sterility
non-sterile
usage
Manual
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
Particulate-laden sample filtration: suitable, prefiltration: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
40 μm pore size
application(s)
sample preparation
compatibility
manifold only
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Die MultiScreen-Netzplatte mit Empfängerplatte ist ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Dieses System ist ideal für das Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen neue Substanzen mit Hilfe von multizellulären Organismen als In-vivo-Modell evaluiert werden.
MultiScreen-Netz ist für die Identifizierung von Substanzen und Zielen in einem 96-Well-Format optimiert. Die 96-Well-Nylonnetz-Platte und das 96-Well-Auffangtablett bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen. Verschiedene Netzporengrößen stehen für Ihre Anwendung zur Auswahl. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz hinzufügen und die Migration der Organismen messen. Die Platten sind optisch klar und können mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse ausgewertet werden. Die Platten können bei Bedarf mit einer dünnen Schicht Agar überzogen werden.
MultiScreen-Netzplatten haben sich auch als Hochdurchsatz-Zellsiebe vor der zellulären Analyse in einem FACS-Analysator bewährt. Zur Trennung der Zellklumpen die Zellsuspensionen vor dem Laden der Platte in das FACS-Instrument durch die Netzplatten laufen lassen, entweder mit Hilfe der Schwerkraft oder durch vorsichtiges Zentrifugieren.
Diese Filterplatte ist ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Dieses System ist ideal für das Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen die Wirkung von neuen Substanzen auf vollständige multizelluläre Organismen evaluiert wird. Die MultiScreen-Netz-Filterplatte ist für die Identifizierung von Substanzen und Zielen in einem 96-Well-Format optimiert. Die Filterplatte und das 96-Well-Auffangtablett bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz hinzufügen und die Migration der Organismen messen.
Eigenschaften & Vorteile:
- Viele Konfigurationen und Anwendungen
- Chemisch kompatibel
- Automationskompatibel
- Ausgezeichnete Vakuumfiltration und Filtratsammlung
- Die Platten sind optisch klar für die Auswertung mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse
Anwendungen
- Gesamtorganismus-Screening
Application
Forschungskategorie
Gesamtorganismus
Gesamtorganismus-Screening
Physical form
Farbcode: Transparent
Other Notes
Automationskompatibel: Nein
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MANMN2010MANMN6010MANM10010
pore size
40 μm pore size
pore size
20 μm pore size
pore size
60 μm pore size
pore size
100 μm pore size
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
material
clear polystyrene plate, mesh Nylon membrane, flat bottom wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid