Merck
MANM10010
Millipore
Multiscreen® 96-Well-Platte, Nylonnetzmembran
pore size 100.0 μm, non-sterile
Synonym(e):
96-Well Nylon Plate, Mesh Nylon 96-Well Plate, Nylon Membrane Plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Materialien
flat bottom wells
mesh Nylon membrane
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Whole Organism Screening
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
lid
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
50-250 μL sample volume (per well)
Filtrationsfläche
0.28 cm2
Plattengröße
96 wells
Maximales Well-Volumen
300 μL
Arbeitsvolumen
50-250 μL
Porengröße
100.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die MultiScreen-Netzplatte mit Empfängerplatte ist ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Dieses System ist ideal für das Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen neue Substanzen mit Hilfe von multizellulären Organismen als In-vivo-Modell evaluiert werden.
MultiScreen-Netz ist für die Identifizierung von Substanzen und Zielen in einem 96-Well-Format optimiert. Die 96-Well-Nylonnetz-Platte und das 96-Well-Auffangtablett bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen. Verschiedene Netzporengrößen stehen für Ihre Anwendung zur Auswahl. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz hinzufügen und die Migration der Organismen messen. Die Platten sind optisch klar und können mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse ausgewertet werden. Die Platten können bei Bedarf mit einer dünnen Schicht Agar überzogen werden.
MultiScreen-Netzplatten haben sich auch als Hochdurchsatz-Zellsiebe vor der zellulären Analyse in einem FACS-Analysator bewährt. Zur Trennung der Zellklumpen die Zellsuspensionen vor dem Laden der Platte in das FACS-Instrument durch die Netzplatten laufen lassen, entweder mit Hilfe der Schwerkraft oder durch vorsichtiges Zentrifugieren.
Diese Filterplatte ist ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Dieses System ist ideal für das Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen die Wirkung von neuen Substanzen auf vollständige multizelluläre Organismen evaluiert wird. Die MultiScreen-Netz-Filterplatte ist für die Identifizierung von Substanzen und Zielen in einem 96-Well-Format optimiert. Die Filterplatte und das 96-Well-Auffangtablett bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz hinzufügen und die Migration der Organismen messen.
Eigenschaften & Vorteile:
- Viele Konfigurationen und Anwendungen
- Chemisch kompatibel
- Automationskompatibel
- Ausgezeichnete Vakuumfiltration und Filtratsammlung
- Die Platten sind optisch klar für die Auswertung mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse
Anwendungen
- Gesamtorganismus-Screening
Die MultiScreen-Netzplatte mit Empfängerplatte ist ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Dieses System ist ideal für das Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen neue Substanzen mit Hilfe von multizellulären Organismen als In-vivo-Modell evaluiert werden.
MultiScreen-Netz ist für die Identifizierung von Substanzen und Zielen in einem 96-Well-Format optimiert. Die 96-Well-Nylonnetz-Platte und das 96-Well-Auffangtablett bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen. Verschiedene Netzporengrößen stehen für Ihre Anwendung zur Auswahl. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz hinzufügen und die Migration der Organismen messen. Die Platten sind optisch klar und können mit einem bildgebenden Mikroskop oder einer anderen mikroskopischen Analyse ausgewertet werden. Die Platten können bei Bedarf mit einer dünnen Schicht Agar überzogen werden.
MultiScreen-Netzplatten haben sich auch als Hochdurchsatz-Zellsiebe vor der zellulären Analyse in einem FACS-Analysator bewährt. Zur Trennung der Zellklumpen die Zellsuspensionen vor dem Laden der Platte in das FACS-Instrument durch die Netzplatten laufen lassen, entweder mit Hilfe der Schwerkraft oder durch vorsichtiges Zentrifugieren.
Diese Filterplatte ist ein komplettes System für die Kultivierung, Prüfung und Ablesung von Assay-Ergebnissen in einem einstufigen Protokoll. Dieses System ist ideal für das Targetscreening und andere Anwendungen, bei denen die Wirkung von neuen Substanzen auf vollständige multizelluläre Organismen evaluiert wird. Die MultiScreen-Netz-Filterplatte ist für die Identifizierung von Substanzen und Zielen in einem 96-Well-Format optimiert. Die Filterplatte und das 96-Well-Auffangtablett bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System zur Messung von Lähmung, Zytotoxizität und Tod von mehrzelligen Organismen. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, Zielsubstanz hinzufügen und die Migration der Organismen messen.
Merkmale und Vorteile
  • – Mehrere Konfigurationen und Anwendungen
  • Chemische Verträglichkeit
  • Automationskompatibel
  • Hervorragende Vakuumfiltration und Filtratsammlung
  • Transparente Platten zur Verwendung mit bildgebenden Mikroskopen oder anderen miskroskopischen Analysen
Anwendungen
  • Screening ganzer Organismen
Weitere Informationen über Zellkultursysteme finden Sie online unter: www.emdmillipore.com/cellculture
Anwendung
Forschungskategorie
Gesamtorganismus
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany