Fortfahren mit
MANMN6010
Multiscreen® 96-Well-Platte, Nylonnetzmembran
pore size 60 μm, non-sterile
Synonym(e):
Nylon-Mesh-96-Well-Platte, Nylonmembranplatte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
Pore size:
60 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells, mesh Nylon membrane
description
Whole Organism Screening
sterility
non-sterile
product line
MultiScreen®
usage
Manual
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates
technique(s)
Particulate-laden sample filtration: suitable, prefiltration: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
pore size
60 μm pore size
application(s)
sample preparation
compatibility
manifold only
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Die MultiScreen-Mesh-Platte mit Empfängerplatte bietet ein vollständiges System für die Kultivierung, Testung und Auslesung von Assay-Ergebnissen in nur einem Verfahrensschritt. Dieses System ist ideal geeignet für ein Target-Screening und andere Anwendungen, bei denen neue Verbindungen an mehrzelligen Organismen als In-vivo-Modell evaluiert werden.
MultiScreen-Mesh ist optimiert für die Identifizierung von Verbindungen und Targets in einem 96-Well-Format. Die 96-Well-Platte aus Nylon-Netzgewebe und der passende 96-Well-Einsatz bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System für Assays, welche Lähmung, Zytotoxizität und den Tod von mehrzelligen Organismen messen. Eine breite Auswahl an Netzporengrößen für verschiedene Anwendungen steht zur Verfügung. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, mit der Target-Verbindung behandeln und die Migration der Organismen messen. Die Platten sind transparent und somit zur Verwendung mit bildgebenden Mikroskopen oder anderen miskroskopischen Analysen geeignet. Bei Bedarf können die Platten mit einer dünnen Agarschicht überzogen werden.
MultiScreen-Mesh-Platten haben sich auch als Zellsiebe für große Durchsatzmengen vor der Zellanalyse in einem FACS-Analysegerät bewährt. Zur Auflösung von Zellklumpen vor dem Laden der Platte in das FACS-Gerät die Zellsuspensionen unter Ausnutzung der Schwerkraft oder mittels sanfter Zentrifugierung durch Netzplatten laufen lassen.
Diese Filterplatte bietet ein vollständiges System für die Kultivierung, Testung und Auslesung von Assay-Ergebnissen in nur einem Verfahrensschritt. Das System ist ideal geeignet für ein Target-Screening und andere Anwendungen, bei denen die Auswirkungen neuer Verbindungen auf ganze mehrzellige Organismen evaluiert werden. Die MultiScreen®-Mesh-Filterplatte ist optimiert für die Identifizierung von Verbindungen und Targets in einem 96-Well-Format. Die Filterplatte und der passende 96-Well-Einsatz bilden zusammen ein gebrauchsfertiges System für Assays, welche Lähmung, Zytotoxizität und den Tod von mehrzelligen Organismen messen. Einfach Parasiten, Nematoden oder andere mehrzellige Organismen in die Wells übertragen, mit der Target-Verbindung behandeln und die Migration der Organismen messen.
Eigenschaften und Vorteile:
– Mehrere Konfigurationen und Anwendungen
– Chemische Verträglichkeit
– Automationskompatibel
– Hervorragende Vakuumfiltration und Filtratsammlung
– Transparente Platten zur Verwendung mit bildgebenden Mikroskopen oder anderen miskroskopischen Analysen
Anwendungen
– Screening ganzer Organismen
Legal Information
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MANMN2010MANMN4010MANM10010
description
pore size 60 μm, non-sterile
description
pore size 20 μm, non-sterile
description
pore size 40 μm, non-sterile
description
pore size 100 μm, non-sterile
pore size
60 μm pore size
pore size
20 μm pore size
pore size
40 μm pore size
pore size
100 μm pore size
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
mesh Nylon membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
material
flat bottom wells, mesh Nylon membrane, clear polystyrene plate
material
flat bottom wells, mesh Nylon membrane, clear polystyrene plate
material
mesh Nylon membrane, flat bottom wells, clear polystyrene plate
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
well maximum volume
300 μL
feature
hydrophilic, lid
feature
lid, hydrophilic
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
working volume
50-250 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)