Fortfahren mit
MABC547
Anti-Poly-ADP-Ribose-Antikörper, Klon 10H
clone 10H, from mouse
Synonym(e):
Anti-PAR-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
10H, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF, IP, WB
Citations:
16
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
10H, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG3κ
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PARP1(142)
General description
Die gemessene Molekülmasse ist das Resultat des Poly(ADP-Ribose)-Polymers an Proteinrezeptoren (z. B. Histone und Transkriptionsfaktoren).
Poly(ADP-Ribose)-Polymerase ist ein reichlich vorkommendes Zellkernenzym, das die Synthese von Poly(ADP-Ribose) aus Nicotinamidadenin-Dinukleotid (NAD+) katalysiert. Poly(ADP-Ribose) besitzt eine N-terminale DNA-Bindungsdomäne mit zwei Zinkfingern, die durch eine kurze Region mit mehreren Glutaminsäureresten, die Stellen für die Auto-Poly(ADP-Ribosyl)-ierung sind, an die C-terminale NAD+-Bindungsdomäne gebunden ist. Die Produktion von Poly(ADP-Ribose) in der Zelle wird durch Mittel, die DNA-Strang-Störungen erzeugen, eingeleitet. Die verzweigten Homopolymerketten können eine Länge von 200–300 Reste erreichen, werden nach der Synthese jedoch schnell abgebaut. Die Funktion der Poly(ADP-Ribose)-Synthese ist nicht klar, sie scheint jedoch für die DNA-Reparatur erforderlich zu sein.
Immunogen
Entspricht der humanen Poly-ADP-Ribose-Kette.
Application
Analyse mittels Immunpräzipitation: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor eingesetzt, um Poly-ADP-Ribose in kultivierten Überständen von Mauserythrozyten, die mit Poly-ADP-Ribose beschichtet sind, zu immunpräzipitieren (Kawamitsu, H., et al (1984). American Chemical Society. 3771-3777).
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor verwendet, um die Poly(ADP-Ribose)-Synthese auf transfizierten CV-1-Zellen durch indirekte Immunfluoreszenz nachzuweisen (J.H. Kupper, et al. J. Biol. Chem. (1990) 265:18721).
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Weisen Sie PARP mit diesem monoklonalen Maus-Antikörper, Anti-Poly-ADP-Ribose-Antikörper, Klon 10H, der zur Verwendung in Western Blot, IP und Immunfluoreszenz validiert ist, nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG3κ im Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Mittels Western Blot an unbehandelten und mit UV behandelten HeLa-Zellen beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 1,0 µg/ml dieses Antikörpers wies UV-behandelte HeLa-Zellen nach. In unbehandelten HeLa-Zellen wurde nur ein schwaches oder kein Signal erkannt.
Other Notes
Ersetzt: MAB3192
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700016SAB1406914MAB424R
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
human ... PARP1(142)
Gene Information
human ... PARP1(142)
Gene Information
human ... PARP3(10039)
Gene Information
human ... PCNA(5111)
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
invertebrates, vertebrates
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
10H, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
PC10, monoclonal
isotype
IgG3κ
isotype
-
isotype
-
isotype
IgG2a
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MABC54704053252923883