Merck
SAB1406914
Sigma-Aldrich
Anti-PARP3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ADPRT3, ADPRTL2, ADPRTL3, IRT1, hPARP-3, pADPRT-3
Größe auswählen
50 μG
€ 369,00
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μG
€ 369,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
€ 369,00
Versand innerhalb von 2 Wochen. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1–2 Wochen für die Lieferung ein.)
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~60.1 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PARP3(10039)
Allgemeine Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the PARP family. These enzymes modify nuclear proteins by poly-ADP-ribosylation, which is required for DNA repair, regulation of apoptosis, and maintenance of genomic stability. This gene encodes the poly(ADP-ribosyl)transferase 3, which is preferentially localized to the daughter centriole throughout the cell cycle. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
PARP3 (AAH14260, 1 a.a. ~ 533 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPKPKPWVQTEGPEKKKGRQAGREEDPFRSTAEALKAIPAEKRIIRVDPTCPLSSNPGTQVYEDYNCTLNQTNIENNNNKFYIIQLLQDSNRFFTCWNRWGRVGEVGQSKINHFTRLEDAKKDFEKKFREKTKNNWAERDHFVSHPGKYTLIEVQAEDEAQEAVVKVDRGPVRTVTKRVQPCSLDPATQKLITNIFSKEMFKNTMALMDLDVKKMPLGKLSKQQIARGFEALEALEEALKGPTDGGQSLEELSSHFYTVIPHNFGHSQPPPINSPELLQAKKDMLLVLADIELAQALQAVSEQEKTVEEVPHPLDRDYQLLKCQLQLLDSGAPEYKVIQTYLEQTGSNHRCPTLQHIWKVNQEGEEDRFQAHSKLGNRKLLWHGTNMAVVAAILTSGLRIMPHSGGRVGKGIYFASENSKSAGYVIGMKCGAHHVGYMFLGEVALGREHHINTDNPSLKSPPPGFDSVIARGHTEPDPTQDTELELDGQQVVVPQGQPVPCPEFSSSTFSQSEYLIYQESQCRLRYLLEVHL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)