Fortfahren mit
MAB8910
Anti-Masern-Antikörper (Mischung, Matrixprotein, Klone CV8 und CV9)
Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Rubeola
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 488,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
CV8, monoclonal, CV9, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF
Citations:
29
€ 488,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CV8, monoclonal, CV9, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Matrixprotein
Application
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Indirekte Immunfluoreszenz
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Mischung zum Nachweis des Masernvirus mittels dieses Anti-Masern-Antikörpers (Mischung, Matrixprotein, Klone CV8 und CV9), der für die Verwendung in IF validiert wurde.
Biochem/physiol Actions
Erkennt das Masern-Matrixprotein mittels indirekter Immunfluoreszenz.
Physical form
Format: Aufgereinigt
In 0,02 M Phosphatpuffer mit 0,25 M NaCl und 0,1 % Natriumazid, pH-Wert: 7,6.
Preparation Note
Kann bei 2 bis 8 °C in Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich der unautorisierten kommerziellen Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB846MAB8121MAB8906B
clone
CV8, monoclonal, CV9, monoclonal
clone
570-12G, monoclonal, 570-7A, monoclonal
clone
1G5.2, monoclonal, 2D4.2, monoclonal, 8B1.2, monoclonal
clone
83KKII, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c