Fortfahren mit
MAB846
Anti-Mumps-Blend-Antikörper, Fusionsprotein, Klone 570-7A, 570-12G
Chemicon®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 517,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
570-12G, monoclonal, 570-7A, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF, WB
Citations:
5
€ 517,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
570-12G, monoclonal, 570-7A, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Fusionsprotein
Application
Anti-Mumps-Blend-Antikörper, Fusionsprotein, Klone 570-7A und 570-12G, ist ein Antikörper gegen Mumps Blend zur Verwendung in ELISA, IF und WB.
EIA bei 1:1.000 bis 3.000.
Immunfluoreszenz bei 1:1.000 bis 3.000.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Infektionskrankheiten
Forschungsunterkategorie
Infektionskrankheiten – viral
Biochem/physiol Actions
Spezifisch für Mumps und hat eine Reaktivität gegenüber dem Mumps-ENDERS-Stamm gezeigt.
Physical form
Format: Aufgereinigt
In 0,02-M-Phosphatpuffer, 0,25 M NaCl mit 0,1 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C bis zu 12 Monate haltbar.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8186MAB80138CBL162
description
Chemicon®, from mouse
description
clone R3, Chemicon®, from mouse
description
clone 507, Chemicon®, from mouse
description
clone MM2/57, Chemicon®, from mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, rabbit, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
clone
570-7A, monoclonal, 570-12G, monoclonal
clone
R3, monoclonal
clone
507, monoclonal
clone
MM2/57, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
western blot: suitable, immunofluorescence: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)