Fortfahren mit
MAB8121
Anti-Cytomegalovirus-Antikörper, Mischung, Klon 8B1.2, 1G5.2 und 2D4.2
Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CMV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 625,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1G5.2, monoclonal, 2D4.2, monoclonal, 8B1.2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF, IHC
Citations:
3
€ 625,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1015
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1G5.2, monoclonal, 2D4.2, monoclonal, 8B1.2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
Immunogen
Epitop: Mischung
Mit ATCC VR538 und AD169 infizierte MRC-5-Zellen, mittels Ultraschall behandelt, analysiert mittels Neutralisierungstests per Plattenreduktion.
Application
Dieser Anti-Cytomegalovirus-Antikörper, Mischung, Klon 8B1.2, 1G5.2 und 2D4.2, ist zur Verwendung in IF und IH zum Nachweis des Cytomegalovirus validiert.
Immunhistochemie
Immunfluoreszenz
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit sehr frühen, frühen und späten Antigen-Präparationen. Kann CMV-Infektionen innerhalb von 2 Stunden nach der Infektion mittels einer Kernfärbung nachweisen, die ihre Spitzenintensität nach 48 bis 96 Stunden erreicht. Dieses Antigen bleibt bestehen und kann während des gesamten CMV-Infektionszyklus nachgewiesen werden. Die Färbung von Antigenen mit einer CMV-Struktur wird nach ca. 48 Stunden ersichtlich. Die extranukleäre Färbung wird zunächst im Bereich des Golgi-Apparats erkennbar und anschließend werden die viralen Proteine und Partikel im Zytoplasma gefärbt.
Im Folgenden sind die bei CMV zu unterschiedlichen Zeiten exprimierten Antigene aufgelistet:
Sehr frühe Antigene (alpha-Gen-Expression): diese 3–12 Stunden nach der Infektion exprimierten Antigene sind in der Regel an der Transkription beteiligt, wie das 72-kD-Haupt-Phosphoprotein und einige weiteren Antigene mit einem Molekulargewicht von 60–80 kD.
Frühe Antigene (beta-Gene), auch bekannt als „Delayed Early“ oder „Intermediate Early“: diese Antigene werden 12–24 Stunden nach der Infektion exprimiert. In der Regel Enzyme und ein Gen mit Virion-Struktur vor der viralen DNA-Synthese.
Späte Antigene (gamma-Gene): diese Antigene werden 36–48 Stunden nach der Infektion exprimiert. In der Regel Strukturproteine. Hauptprotein = 55 kD
Physical form
0,02 M PB, 0,25 M NaCl, pH-Wert 7,6 mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Kann bei +2–8 °C in praktischen Aliquoten bis zu 6 Monate aufbewahrt werden. Nicht einfrieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB8127MAB8131MAB8140
clone
1G5.2, monoclonal, 8B1.2, monoclonal, 2D4.2, monoclonal
clone
1G5.2, monoclonal
clone
6F8.2, monoclonal
clone
5A8.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
isotype
IgG2a
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Intrauterine growth restriction caused by underlying congenital cytomegalovirus infection.
Pereira, L; Petitt, M; Fong, A; Tsuge, M; Tabata, T; Fang-Hoover, J; Maidji, E; Zydek et al.
The Journal of Infectious Diseases null
Takako Tabata et al.
The American journal of pathology, 186(11), 2970-2986 (2016-10-30)
Human cytomegalovirus (HCMV) is the leading viral cause of birth defects, including microcephaly, neurological deficits, hearing impairment, and vision loss. We previously reported that epithelial cells in amniotic membranes of placentas from newborns with intrauterine growth restriction and underlying congenital
Takako Tabata et al.
Journal of virology, 89(9), 5134-5147 (2015-03-06)
Human cytomegalovirus (HCMV) is a major cause of birth defects that include severe neurological deficits, hearing and vision loss, and intrauterine growth restriction. Viral infection of the placenta leads to development of avascular villi, edema, and hypoxia associated with symptomatic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB812104053252612206