Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 498,00 |
Über diesen Artikel
€ 498,00
Produktname
Anti-Kollagen-Typ-II-Antikörper, Klon 6B3, clone 6B3, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6B3, monoclonal
species reactivity
human, chicken, mouse, salamander
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
General description
Immunogen
Application
EZM-Proteine
Zellstruktur
Immunhistochemie (Formalin/Paraffin): 1–2 μg/ml, 30 Minuten bei Raumtemperatur. Die Färbung von Paraffin-eingebetteten Geweben erfordert den Aufschluss von Gewebeschnitten mit Pepsin bei 1 mg/ml in Tris-HCl, pH-Wert 2,0, für 15 Minuten bei Raumtemperatur oder für 10 Minuten bei 37 ºC.
Immunfluoreszenz
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Sein Epitop befindet sich in der Dreifachhelix von Typ-II-Kollagen. Es zeigt keine Kreuzreaktion mit Typ-I- oder Typ-III-Kollagen. Immunblotting von CNBr-Peptiden von Kollagen II zeigt, dass MAB8887 mit dem CB11-Fragment (25 kDa) reagiert, in dem sich die immunogenen und arthritogenen Epitope entlang des intakten Typ-II-Moleküls befinden.
In in Pepsin gelöstem Kollagen II reagiert MAB8887 mit einem Fragment von 95–97 kDa sowie mit der nativen Einzelkette von 120 kDa. Wenn Propeptide vorhanden sind, erkennt MAB8887 ein 200-kDa-Fragment.
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Knorpel in Lunge oder Fötus
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, chicken, mouse, salamander | species reactivity human | species reactivity bovine, human | species reactivity human |
| clone 6B3, monoclonal | clone polyclonal | clone 32, monoclonal, mAb-VII, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| Gene Information human ... COL2A1(1280) | Gene Information human ... COL2A1(1280) | Gene Information human ... COL7A1(1294) | Gene Information human ... COL3A1(1281) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form fractionated antiserum |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Kollagen-Typ-II-Antikörper, Klon 6B3
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB8887 | 04053252398643 |