Fortfahren mit
AB747
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-EDS4A, Anti-EDSVASC, Anti-PMGEDSV
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 573,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF
Citations:
18
€ 573,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1167
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Collagen-Typ-III-Antikörper, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
suitability
not suitable for Western blot, not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Immunogen
Collagen Typ III aus der menschlichen Plazenta
Application
Dieser Anti-Collagen-Typ-III-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und IF für den Nachweis von Collagen Typ III validiert.
ELISA 1:3.000
Indirekte Immunfluoreszenz an Kryostat-Schnitten oder kultivierten Zellen 1:20–1:40
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper reagiert mit nativem und hitzedenaturiertem (nicht-reduziertem) Typ-III-Collagen vom Menschen. Kreuzreaktionen mit anderen Collagentypen treten unter nativen Bedingungen auf. Es besteht eine Kreuzreaktivität von 10 % mit humanem Collagen Typ I, von 2 % mit humanem Collagen Typ II und von 4 % mit humanem Collagen der Typen IV und V. Es besteht keine Kreuzreaktivität mit anderen humanen Plasmaproteinen unter nativen ELISA-Bedingungen. Die Reaktivität unter denaturierten Bedingungen wurde nicht untersucht.
Kreuzreaktivität Prozent
Humanes Collagen Typ I 10 %
Humanes Collagen Typ II 2 %
Humanes Collagen Typ III 100 %
Humanes Collagen Typen IV und V 4 %
Humane Plasmaproteine interferieren nicht mit der Bindung an Collagen.
Physical form
500 ul mit 0,15 M NaCl, 10 mM Natriumphosphat (pH 7,5), mit 0,1 % Mannitol und 0,1 % Dextran als Stabilisatoren, keine Konservierungsmittel.
Die Immunglobulinfraktion wurde mittels Ammoniumsulfatfällung und Chromatographie auf DEAE-Zellulose aus Antiserum gewonnen, das über immobilisierten humanen Serumproteinen, Immunglobulinen und Collagen der Typen I, II, IV und V kreuzabsorbiert wurde.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei einer Lagerung bei 2–8 ºC ist der Antikörper 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Vor der Verwendung mittels Mikrozentrifugierung alle nicht dispergierten Aggregate entfernen.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB1408562AB758BMAB8887
antibody form
fractionated antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
bovine, human
species reactivity
human, chicken, mouse, salamander
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Gene Information
human ... COL1A1(1277)
Gene Information
human ... COL2A1(1280)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Collagen-Typ-III-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB74704053252587153