Fortfahren mit
MAB5502
Anti-vesikulärer Glutamattransporter 1-Antikörper
CHEMICON®, mouse monoclonal, 3C10.2
Synonym(e):
Solute carrier family 17 member 7, Brain-specific Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, vGluT1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 518,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
3C10.2, monoclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IHC, WB
Citations:
76
€ 518,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1109
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-vesikulärer Glutamattransporter 1-Antikörper, clone 3C10.2, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
3C10.2, monoclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
60 kDa
VGLUT1 wird in einer Teilmenge von Glutamatneuronen exprimiert und transportiert Glutamat in die nativen synaptischen Vesikel des Gehirns, die eine Leifähigkeit für Chlorid aufweisen, die durch Glutamat blockiert wird. Der vesikuläre Glutamattransport weist eine wesentlich geringere erkennbare Affinität auf als die exzitatorischen Aminosäurentransporter der Plasmamembran. Der Glutamattransport durch VGLUT1 ist mit einer K(m) von etwa 2 mmol/lgesättigt, im selben Bereich wie der Transport durch synaptische Vesikel. Letztlich erkennen die Glutamattransporter der Plasmamembran sowohl Aspartat als auch Glutamat als Substrate, wogegen VGLUT1 Aspartat nicht erkennt. Vesikuläre Glutamattransporter packen den Neurotransmitter in synaptische Vesikel, damit sie in der Synapse freigesetzt werden können. VGLUTs sind auf einen Protonengradienten angewiesen, den sie durch die Hydrolyse von Adenosintriphosphat (ATP) erzeugen. VGLUTs weisen nur ein Hundertstel bis ein Tausendstel der Affinität für Glutamat auf, die EAATs haben.
Immunogen
Rekombinantes Protein aus Ratten-VGLUT1.
Application
Dieser Anti-vesikuläre Glutamattransporter 1-Antikörper, Klon 3C10.2, Best.-Nr. MAB5502, ist zur Verwendung in IH und WB für den Nachweis von VGluT1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & Transporter
Neuronen- & Gliamarker
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in IH getestet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit VGLUT1 (vesikulärer Glutamattransporter 1).
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in Puffer mit PBS und 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 ºC in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum 6 Monate haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Gehirn
VGLUT1 Kontrollpeptid AG208
Routinemäßig mittels Western Blot in Hirnlysaten der Maus bewertet.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:500-Verdünnung dieser Charge wurde der vesikuläre Glutamattransporter 1 in 10 μg Maushirn-Lysat nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
AB5905V0389MAB5504
Gene Information
rat ... Slc17A7(116638)
Gene Information
rat ... Slc17A7(116638)
Gene Information
human ... SLC17A7(57030)
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
clone
3C10.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
8G9.2, monoclonal
biological source
mouse
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
microarray: suitable, western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using synaptic vesicle (SV) fraction of rat brain.
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
April P Neal et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 116(1), 249-263 (2010-04-09)
Lead (Pb(2+)) exposure is known to affect presynaptic neurotransmitter release in both in vivo and cell culture models. However, the precise mechanism by which Pb(2+) impairs neurotransmitter release remains unknown. In the current study, we show that Pb(2+) exposure during
Kajari Karmakar et al.
Cell reports, 18(1), 185-197 (2017-01-05)
Tonotopy is a hallmark of auditory pathways and provides the basis for sound discrimination. Little is known about the involvement of transcription factors in brainstem cochlear neurons orchestrating the tonotopic precision of pre-synaptic input. We found that in the absence
Xiaoyang Li et al.
Stem cells and development, 25(10), 803-813 (2016-03-30)
Spiral ganglion neurons (SGNs) are usually damaged in sensorineural hearing loss. SGN-derived neural stem cells (NSCs) have been identified and proposed to differentiate into neurons to replace damaged SGNs. However, it remains obscure whether SGN-NSC-derived neurons (ScNs) are electrophysiologically functional
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB550204053252264597