AB5905
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 1 Antibody
CHEMICON®, guinea pig polyclonal
Synonym(e):
VGLUT1, BNPI
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-vesikulärer Glutamattransporter 1-Antikörper, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
guinea pig
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
rat ... Slc17A7(116638)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- Getestete Anwendungen
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:1.000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wies den vesikulären Glutamattransporter 3 (VGluT3) in PC12-Zellen nach. - Hinweis: Die tatsächlichen optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden, da Proben und experimentelle Bedingungen zwischen Endanwendern variieren können.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1