Fortfahren mit
MAB5504
Anti-vesikulärer Glutamattransporter 2-Antikörper
clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
VGLUT2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 623,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8G9.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
123
€ 623,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1026
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8G9.2, monoclonal
species reactivity
mouse, rat
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
General description
Der vesikuläre Glutamattransporter 2 (VGLUT2) ist ein natriumabhängiger anorganischer Phosphat-Co-Transporter, der an der calciumabhängigen Glutamatfreisetzung von Astrozyten beteiligt ist. Er wird nur in einer Teilmenge von Neuronen exprimiert und auf synaptischen Vesikeln lokalisiert, also auf Synapsen, die klassische exzitatorische Merkmale besitzen. VGLUT2 mRNA ist in Gehirnregionen anzutreffen, denen es an VGLUT1 mangelt, einem verwandten Protein, das ebenfalls eine natriumabhängige anorganische Phosphat-Co-Transportaktivität aufweist.
56 kDa
Application
Immunhistochemie: Eine 1:50–1:300-Verdünnung einer früheren Charge hat sich bei Verwendung von ABC mit NiDAB auf schwebenden Maushirnschnitten bewährt.
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Nachweis des vesikulären Glutamattransporters 2 anhand dieses antivesikulären Glutamattransporter-2-Antikörpers, validiert für die Verwendung in WB, IH.
Biochem/physiol Actions
Reagiert mit VGLUT2 (vesikulärer Glutamattransporter 2).
Physical form
Format: Aufgereinigt
Monoklonal von Mäusen in PBS mit 0,1% Natriumazid.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot an Gehirn-Lysaten der Maus.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieser Charge wies VGLUT2 in 10 µg Maushirn-Lysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
V2514MAB5502MAB5504A4
antibody form
purified antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
8G9.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
3C10.2, monoclonal
clone
8G9.2, monoclonal
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
mouse ... Slc17a6(140919)
rat ... Slc17a6(84487)
Gene Information
rat ... Slc17A7(116638)
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
rat ... Slc17A6(84487)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
rat
species reactivity
mouse
species reactivity
rat, mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
Chia-Chi Liao et al.
The Journal of comparative neurology, 524(7), 1494-1526 (2015-11-01)
A complete unilateral lesion of the dorsal column somatosensory pathway in the upper cervical spinal cord deactivates neurons in the hand region in contralateral somatosensory cortex (areas 3b and 1). Over weeks to months of recovery, parts of the hand
SCA1-like disease in mice expressing wild-type ataxin-1 with a serine to aspartic acid replacement at residue 776.
Duvick, L; Barnes, J; Ebner, B; Agrawal, S; Andresen, M; Lim, J; Giesler, GJ; Zoghbi, HY; Orr, HT
Neuron null
Purkinje cell ataxin-1 modulates climbing fiber synaptic input in developing and adult mouse cerebellum.
Ebner, BA; Ingram, MA; Barnes, JA; Duvick, LA; Frisch, JL; Clark, HB; Zoghbi, HY; Ebner, TJ; Orr, HT
The Journal of Neuroscience null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB550404053252397523