Fortfahren mit
MAB424
Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PC10, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, IP, WB
Citations:
106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
species reactivity
vertebrates, invertebrates
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
36 kDa
Das proliferierende Zellkernantigen (PCNA) ist ein 36-kDa-Molekül, das zwischen den Spezies stark konserviert ist. PCNA wurde erstmals als Antigen für eine Subpopulation von Autoantikörpern bei Patienten mit systemischem Lupus erythematodes identifiziert (Miyachi, 1978; Takasaki, 1984; Ogata, 1987). Inzwischen wurde festgestellt, dass PCNA als Kofaktor für die DNA-Polymerase-Delta in der S-Phase sowie während der DNA-Synthese im Zusammenhang mit Mechanismen der DNA-Schadensbehebung dient (Tan, 1987; Bravo, 1987). Die zeitliche Spezifität der PCNA-Expression macht sie zu einem idealen Marker für die Zellproliferation. PCNA beginnt in der G1-Phase des Zellzyklus zu akkumulieren, ist in der S-Phase am stärksten vorhanden und nimmt in der G2/M-Phase ab (Kurki, 1988). Da die Halbwertszeit von PCNA mehr als 20 Stunden beträgt, könnte es möglich sein, das Protein in nicht zyklischen Zellen nachzuweisen.
Immunogen
PCNA der Ratte, hergestellt im Protein-A-Vektor pR1T2T.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Verwenden Sie zum Nachweis von PCNA (auch bezeichnet als Proliferating-Cell-Nuclear-Antigen und DNA-Polymerase-delta-Prozessivitätsfaktor) den Anti-PCNA-Antikörper (Klon PC10; monoklonaler Maus-Antikörper), der in ELISA, FC, IHC(P), IP und WB validiert wurde.
Western Blot: 1:250–1:1.000. Zellkernextrakte werden gegenüber Ganzzellproteinextrakten bevorzugt.
Immunhistochemie: 1:20–1:200. Nur für in Paraffin eingebettete Gewebeschnitte empfohlen. Kann für Substanzen verwendet werden, die in einer Vielzahl von Fixiermitteln fixiert wurden, darunter Formalin (gepuffert und ungepuffert), Methacarn und Reagenzien von Bouin. Der Zeitpunkt der Fixierung kann die Intensität der PCNA-Immunreaktivität deutlich beeinflussen. Die Färbung wird reduziert (und kann sogar ganz verschwinden), wenn die Schnitte auf Glasobjektträger gebrannt werden. Lufttrocknung über Nacht auf mit Poly-L-Lysin beschichteten Objektträgern wird empfohlen. Es wird eine 60-minütige Inkubation bei 25 °C mit der Standard-ABC-Technik empfohlen.
Immunpräzipitation
Indirekte Durchflusszytometrie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Klon PC10 erkennt PCNA von allen getesteten Wirbeltier- und Insektenspezies und wurde zur Identifizierung von transformierten Zellen (Kurki, 1988), proliferierenden Zellen in soliden Tumoren (Smetana, 1983) und Blastenzellen bei Leukämiepatienten (Takasaki, 1984) verwendet. Die Immunhistochemie mit dem Klon PC10 wurde zur Untersuchung der PCNA-Expression in Paraffinschnitten von normalem Gewebe und lymphoiden Neoplasmen verwendet (Hall, 1990). In proliferierenden Zellen ist das PCNA-Färbemuster überwiegend nuklear. In Western-Blot weist der Antikörper ein Polypeptid nach, das bei 36 kDa mit einem isoelektrischen Punkt von 4,8 migriert.
Physical form
Durch Protein A aufgereinigtes Maus-Immunglobulin in PBS mit 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Getestet
Kontrolle
Nieren der Ratte, Tonsillen des Menschen, Lymphknotengewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB424RMABE288CBL407
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Gene Information
human ... PCNA(5111)
Gene Information
human ... PCNA(5111)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
vertebrates, invertebrates
species reactivity
invertebrates, vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates, invertebrates
clone
PC10, monoclonal
clone
PC10, monoclonal
clone
PC10, monoclonal
clone
PC10, monoclonal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rafia S Al-Lamki et al.
Oncotarget, 7(17), 24111-24124 (2016-03-19)
Compared to normal kidney, renal clear cell carcinomas (ccRCC) contain increased numbers of interstitial, non-hematopoietic CD133+cells that express stem cell markers and exhibit low rates of proliferation. These cells fail to form tumors upon transplantation but support tumor formation by
María P Ibañez Rodriguez et al.
PloS one, 11(11), e0167063-e0167063 (2016-11-20)
The adult pineal gland is composed of pinealocytes, astrocytes, microglia, and other interstitial cells that have been described in detail. However, factors that contribute to pineal development have not been fully elucidated, nor have pineal cell lineages been well characterized.
Monica Sanden et al.
BMC physiology, 9, 3-3 (2009-03-25)
The aim of the study was to examine the intestinal cellular localization of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) and cytochrome P450 A1 (CYP1A) expression in Atlantic salmon Salmo salar L. exposed to a model toxicant. The stress response was induced
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB424-25UG04054839342714