Merck
CBL407
Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10
clone PC10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Proliferating Cell Nuclear Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
PC10, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, IP, WB
Citations:
24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PC10, monoclonal
species reactivity
vertebrates, invertebrates
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PCNA(5111)
General description
Proliferating-Cell-Nuclear-Antigen (UniProt: P04961; auch als PCNA bekannt) wird bei Ratten durch das Pcna-Gen (Gen-ID: 25737) kodiert. PCNA ist ein homotrimeres Zellkernprotein, das als Hilfsprotein von DNA-Polymerase delta dient und durch Steigern der Verarbeitbarkeit der Polymerase während der Elongation des Leitstrangs an der Steuerung der eukaryotischen DNA-Replikation beteiligt ist. Es leitet eine robuste stimulierende Wirkung an der 3′-5′-Exonuklease und 3′-Phosphodiesterase ein, jedoch nicht die Aktivität der apurinisch-apyrimidinischen (AP) Endonuklease APEX2. Es wurde beschrieben, dass es mit CREBBP, EP300 und POLD1 an Stellen mit DNA-Schäden kolokalisiert. Es dient als Ladeplattform zum Rekrutieren von DDR-Proteinen, die einen Abschluss der DNA-Replikation nach DNA-Schäden ermöglichen und die Reparatur nach der Replikation fördern. PCNA kann an Tyrosin 211 eine Phosphorylierung durch EGFR durchlaufen, die Chromatin-assoziiertes PCNA stabilisiert. Nach DNA-Schäden kann es eine Monoubiquitinierung, um eine direkte Umgehung von DNA-Läsionen durch spezialisierte DNA-Polymerasen zu stimulieren oder eine Polyubiquitinierung, um die Rekombinations-abhängige DNA-Synthese über DNA-Läsionen durch Matrizenwechsel-Mechanismen zu fördern, durchlaufen. Mutationen im PCN-Gen lösen Ataxia-Teleangiectasia-ähnliche Krankheit 2 (ATLD2) aus, die durch verzögerte Entwicklung, Ataxie, Gehörverlust und Kleinwuchs charakterisiert ist.
Immunogen
Ratten-PCNA, induziert im Protein-A-Expressionsvektor pR1T2T.
Application
Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10, ist ein monoklonaler Maus-Antikörper zum Nachweis von PCNA, auch als Proliferating-Cell-Nuclear-Antigen, DNA Polymerase delta Processivity Factor bekannt, der in ELISA, FC, IP, WB und IHC(P) validiert wurde.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Biochem/physiol Actions
Klon PC10 erkennt PCNA von allen getesteten Wirbeltier- und Insektenspezies und wurde zur Identifizierung von transformierten Zellen (Kurki, 1988), proliferierenden Zellen in soliden Tumoren (Smetana, 1983) und Blastenzellen bei Leukämiepatienten (Takasaki, 1984) verwendet. Die Immunhistochemie mit dem Klon PC10 wurde zur Untersuchung der PCNA-Expression in Paraffinschnitten von normalem Gewebe und lymphoiden Neoplasmen verwendet (Hall, 1990). In proliferierenden Zellen ist das PCNA-Färbemuster überwiegend nuklear. In Western-Blot weist der Antikörper ein Polypeptid nach, das bei 36 kDa mit einem isoelektrischen Punkt von 4,8 migriert.
Physical form
Der monoklonale Antikörper liegt in einer Konzentration von 100 μg/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid und 1 mg/ml Rinderserumalbumin vor. Wir empfehlen, dass jedes Labor einen optimalen Arbeitstiter zur Verwendung in seiner speziellen Anwendung bestimmt.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Zur Verwendung innerhalb 1 Monats ab dem Erwerb bei +4 °C aufbewahren; für die Langzeitlagerung den Antikörper in kleine Volumina aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
POSITIVKONTROLLE: Mandeln oder reaktive Lymphknoten.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-PCNA-Antikörper, Klon PC10
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c