Fortfahren mit
MAB2015
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, EFG-4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
EFG-4, monoclonal
Species reactivity:
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
Application:
ELISA, IHC, RIA, WB
Citations:
18
Produktname
Anti-Knorpel-Proteoglykan-Antikörper, von Erwachsenem, Klon EFG-4, ascites fluid, clone EFG-4, Chemicon®
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
EFG-4, monoclonal
species reactivity
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
Immunogen
Epitop: adult
Humanes adultes Knorpel-Proteoglykan.
Application
Der Anti-Knorpel-Proteoglykan-Antikörper (von Erwachsenem, Klon EFG-4) dient zum Nachweis der Knorpel-Proteoglykan-Konzentration und wurde publiziert und für die Verwendung in ELISA, RIA, WB und IH validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Western Blot: 1:1,00–1:200
Immunhistochemie: 1:50–250
ELISA: 1:250–1: 2500
RIA: 1:20000–1:40000
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.I/
Biochem/physiol Actions
Ermöglicht das Erkennen der kurzen Peptide, die durch Keratan-Sulfat-Seitenketten ersetzt werden, sowie innerhalb des Kernproteins der Proteoglykane in Gelenkknorpeln, Hühner-Gliedmaßenknospen und Hühner-Hornhaut. Kreuzreagiert nicht mit fetalen Knorpel-Proteoglykanen des Menschen.
Physical form
Aszitesflüssigkeit
Preparation Note
Bei -20 °C in Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAB19310MAB2022MAB2030
clone
EFG-4, monoclonal
clone
AF-28, monoclonal
clone
EFG-11, monoclonal
clone
BE-123, monoclonal
species reactivity
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
species reactivity
bovine, rat, human, pig, mouse
species reactivity
sheep, bovine, pig, canine, mouse, human
species reactivity
human, canine, rat, sheep, bovine, mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... LUM(4060)
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
isotype
IgG1κ
isotype
IgG1
isotype
IgG2b
isotype
IgG1κ
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniela A Frauchiger et al.
Tissue engineering. Part C, Methods, 25(10), 571-580 (2019-06-04)
Low back pain related to intervertebral disk (IVD) degeneration has a major socioeconomic impact on our aging society. Therefore, stem cell therapy to activate self-repair of the IVD remains an exciting treatment strategy. In this respect, tissue-specific progenitors may play
Adel Tekari et al.
Stem cell research & therapy, 7(1), 75-75 (2016-05-25)
The intervertebral disc (IVD) has limited self-healing potential and disc repair strategies require an appropriate cell source such as progenitor cells that could regenerate the damaged cells and tissues. The objective of this study was to identify nucleus pulposus-derived progenitor
C Manferdini et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 10(5), 374-391 (2013-03-16)
Osteochondral lesions require treatment to restore the biology and functionality of the joint. A novel nanostructured biomimetic gradient scaffold was developed to mimic the biochemical and biophysical properties of the different layers of native osteochondral structure. The present results show