Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 384,00 |
Über diesen Artikel
€ 384,00
Produktname
Anti-Chondroitin-4-Sulfat-Antikörper, Klon BE-123, ascites fluid, clone BE-123, Chemicon®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
BE-123, monoclonal
species reactivity
human, canine, rat, sheep, bovine, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSPG4(1464)
Immunogen
Application
RIA bei 1:50–1:6.400.
Immunhistochemie: Dieser Antikörper reagiert nur mit verdautem Material. Fixiertes Gewebe muss mit Chondroitinase ABC (Sigma) verdaut werden.
Für IHC sollte die Referenz 23757342 angegeben werden. (Reine, TM., et al., PubMed ID: 23757342)
Western Blot: 1:1000–1:4000 unter Verwendung der ECL-Nachweismethode. Die Behandlung der Lysatprobe mit Chondroitinase ABC ist hilfreich.
In einem beliebigen Alkalipuffer, z. B. Tris oder Acetat (50 mmol/l oder 100 mmol/l) pH 7,4–7,6. Stellen Sie eine Stammlösung her, indem Sie ein Fläschchen Sigma Chondroitinase A, B, C, (5 Einheiten/Fläschchen) in 100 µl verdünnen. Für den Gebrauch die Stammlösung 10-fach mit dem Puffer Ihrer Wahl verdünnen. Im Verhältnis von 50–100 mg Proteoglykan pro 5 Einheiten Enzym verwenden. Bei fixierten Zellen mit Tris-Acetat verdünnen und bei nicht fixierten Zellen 10- bis 25-fach in DMEM verdünnen.
Poole, C.A., et al., J. Histochem. Cytochem. 1991. 39:1175-1187.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Zellstruktur
EZM-Proteine
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CSPG4(1464) | Gene Information human ... CSPG4(1464) | Gene Information human ... CSPG4(1464) | Gene Information human ... CSPG4(1464) |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity human, canine, rat, sheep, bovine, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, chicken, bovine, human | species reactivity human |
| clone BE-123, monoclonal | clone 9.2.27, monoclonal | clone CS-56, monoclonal | clone polyclonal |
| isotype IgG1κ | isotype IgG2a | isotype IgM | isotype - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Chondroitin-4-Sulfat-Antikörper, Klon BE-123
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MAB2030 | 04053252665424 |