Fortfahren mit
MAB19310
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AF-28
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
AF-28, monoclonal
Species reactivity:
bovine, rat, human, pig, mouse
Application:
ELISA, WB
Citations:
8
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB1117
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Aggrecan-Antikörper, MMP-Spalte, NT FFGVG-Neoepitope, Klon AF-28, clone AF-28, Chemicon®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AF-28, monoclonal
species reactivity
bovine, rat, human, pig, mouse
should not react with
guinea pig, horse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
General description
Aggrecan ist auch als aggregierendes Chondroitinsulfat-Proteoglykan bekannt. Aggrecan ist das wichtigste Proteoglykan im Gelenkknorpel und macht bis zu 10 % seines Trockengewichts aus. Es ist dafür verantwortlich, dass die Gelenke die ihnen innewohnenden Eigenschaften der Trag- und Druckkräfte erhalten.
Immunogen
Epitop: N-Terminus FFGVG-Neoepitope
FFGVGGEEDC-KLH-Peptid
Application
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Entzündungs- und Autoimmunmechanismen
Weisen Sie Aggrecan mit diesem Anti-Aggrecan-Antikörper, MMP-Spalte, N-Terminus FFGVG-Neoepitope, Klon AF-28, nach, der für die Verwendung in ELISA und WB validiert ist.
Western-Blot
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Maus-Anti-Aggrecan ist ein spaltstellenspezifischer monoklonaler Antikörper zum Nachweis von Metalloproteinase-abgeleiteten Aggrecanfragmenten. Der Antikörper erkennt Neo-Epitope auf Polypeptiden mit N-terminalen FFGVG-Sequenzen. Diese Sequenz befindet sich am N-Terminus von Aggrecan-Fragmenten, die mit MMPs verdaut wurden. Im Immunoblotting wies AF-28 spezifisch G2-Fragmente nach, die von einem Aggrecan-G1-G2-Substrat stammten, das mit Stromelysin, Kollagenase, Gelatinase und Matrilysin verdaut worden war, konnte aber keine G2-Fragmente nachweisen, die aus Elastase-, Trypsin- oder Cathepsin-B-Verdauungen stammten. Unverdautes G1–G2 wurde nicht nachgewiesen. Kompetitionsexperimente bestätigten, dass Peptide, die interne FFGVG-Sequenzen enthalten, von dem Antikörper nicht erkannt wurden. Klon AF-28 erkennt spezifisch ein Neo-Epitop auf Polypeptiden mit N-terminalen FFGVG-Sequenzen. Diese Sequenz befindet sich am N-Terminus von Aggrecan-Fragmenten, die mit Matrix-Metalloproteinasen verdaut wurden.
Physical form
Flüssig in PBS, pH 7,4, mit 0,09 % Natriumazid als Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Knorpel-, Neuralrohr- und Hirngewebe
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MABT84MABT110MABT83
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
bovine, rat, human, pig, mouse
species reactivity
mouse, rat, bovine
species reactivity
bovine, human
species reactivity
bovine
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
AF-28, monoclonal
clone
1-C-6, monoclonal
clone
BC-3, monoclonal
clone
6B4, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c